Läs mer
Invitrogen™ Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1
Description
Includes
Supplied in PBS, pH 7.4 with 0.1% BSA and 0.02% NaN3 added as preservatives.
Dynabeads Streptavidin Magnetic Beads are designed for high-specificity, low-background capture of target molecules with biotinylated affinity binders such as antibodies, antigens, or oligonucleotides. Available in various sizes and surface chemistries, these beads can be tailored to provide the best fit for specific application needs.
Dynabeads Streptavidin Magnetic Beads are compatible with high-throughput automation platforms, including KingFisher sample purification systems, ensuring seamless integration into new and existing workflows.
Dynabeads MyOne Streptavidin C1-kulor är i 1-μm-monostorlek, monodispergerade, superparamagnetiska kulor kovalent kopplade till streptomycin. Produkten är avsedd för användning vid isolering och hantering av biotinylerade nukleinsyror, antikroppar och andra biotinylerade ligander. Deras lilla men enhetliga storlek ger en hög ytarea per mg kulor och en motsvarande hög kapacitet för målliganden, medan den höga järnhalten säkerställer en effektiv magnetisk dragning. Dessa egenskaper, tillsammans med en långsam sedimentationshastighet under inkubation, bidrar till en skonsam och snabb magnetisk separation. De utmärkta spridningsförmågan och frånvaron av magnetisk remanens gör Dynabeads streptomycinprodukter idealiska för både manuella och automatiserade protokoll, inklusive mikrofluidsystemprotokoll.
Fördelarna med Dynabeads MyOne Streptavidin C1-kulor inkluderar:
- Prestanda —hög känslighet och reproducerbarhet säkerställer konsekventa resultat
- Effektivitet-—snabb bindningskinetik och hög bindningskapacitet
- Flexibilitet —flexibla protokoll med skonsam och effektiv reaktionskinetik i vätskefas
- Automatiseringsklar—enkel automatisering för behov av hög genomströmning på Kingfisher Purification System
Konsekvens och reproducerbarhet
Monoskiktet av streptomycin lämnar de flesta biotinbindande platser tillgängliga för bindning av fritt biotin och biotinylerade ligander. Den specifika och definierade ytan möjliggör effektiv insamling, separering och nedströmshantering. Dessutom ger den låga storleksfördelningen (< 5 %) av kulor av monostorlek och streptomycin-monoskiktet som säkerställer försumbart läckage, satskonsekvens och reproducerbara resultat.
Hög bindningskapacitet
Storleken på liganden och biotinyleringsproceduren kommer att påverka bindningskapaciteten. Kapaciteten beror också på sterisk tillgänglighet och laddningsinteraktion mellan kula och ligand och mellan ligander. Med två eller tre biotinbindningsställen tillgängliga för varje streptomycinmolekyl på ytan av kulan efter immobilisering, binder en mg Dynabeads MyOne Streptavidin C1 vanligtvis:
- >2 800 pmol fritt biotin
- ∼ 20μg biotinylerat IgG
- ∼ 400 pmol biotinylerade peptider
- ∼ 20μg ds-DNA
- ∼ 500 pmol
ss-oligonukleotider Tillämpningar
Thermo Fisher streptomycin-kopplade Dynabeads magnetiska kulor har använts och citerats för en mängd olika tillämpningar. Även om kulorna kan användas för att isolera alla biotinylerade mål, är dessa hydrofila kulor särskilt väl lämpade för framställning av ssDNA, protokoll för rening av nukleinsyra med hög genomströmning och proteinrening före masspektrometri.
Redo för automatisering med KingFisher Purification System
1-μm magnetiska kulor är idealiska för anrikning med hög genomströmning. Denna process kan automatiseras med vilket som helst av våra KingFisher-provreningssystem eller vätskehanterare.
Kommersiell leverans
Våra tillverkningsanläggningar är ISO 13485-certifierade. Kulegenskaper och tillverkningsförhållanden hjälper till att säkerställa konsekvens och batchreproducerbarhet, vilket gör dem till det idealiska valet för kommersiell leverans. Om du är i färd med att skräddarsy Dynabeads MyOne Streptavidin C1-kulor i en kommersiell produkt eller tjänst eller behöver en större bulkvolym av denna produkt, vänligen kontakta oss på oemdynal@lifetech.com eller se vår Dynabeads OEM-sida.
Informations sur la commande
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Spécification
Spécification
| Typ av pärla | Magnetic polystyrene-based beads covalently coupled with recombinant Streptavidin |
| Koncentration | 10 mg/mL |
| Innehåll och lagring | Dynabeads MyOne Streptavidin C1 are supplied in PBS, pH 7.4, with 0.01% Tween-20 and 0.09% NaN3. Store at 2–8°C. |
| Formatera | Beads in Suspension |
| Isoleringsteknik | Magnetic Bead |
| Diameter (metrisk) | 1 μm (CV < 5%) |
| För användning med (utrustning) | KingFisher™ Sample Purification System, DynaMag™ magnets |
| För användning med (applikation) | Immunoassays, immunoprecipitations, or viral DNA/RNA and mRNA isolations for downstream nucleic acid amplification workflows, requiring high sensitivity, capacity, or rapid target capture, under harsh conditions or minimal nuclease activity |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | High-throughput Compatible |
| Produktlinje | Dynabeads |
| Afficher plus |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.