Läs mer
Invitrogen™ E-Gel™ NGS™ 0,8 % agarosgeler
Beskrivning
E-Gel NGS 0,8 % agarosgeler är fristående, förgjutna agarosgeler designade för att ge snabb, bekväm och enkel elektrofores. Varje E-Gel agarosgel är redo att användas med agaros, elektroder och SYBR Säker DNA-gelfärgning förpackad i en 11-brunnars, lättöppnad, UV- och blåljustransparent kassett. SYBR Säker fläck kan ses med blått ljus, vilket minimerar DNA-skador och möjliggör säker övervakning i realtid av DNA-migrering med E-Gel Power Snap Elektroforessystem.
Enkel åtkomst till gelen
Gelkassetten är utformad för att öppnas med en gelkniv, så att gelen inuti lätt kan nås för excision av specifika band eller överföras till ett membran för Southern blot-analys.
Löp- och tittarapparater
E-Gel NGS geler kräver E-Gel Power Snap Elektroforessystem för att springa och se gelen i realtid.
Specifikationer
Specifikationer
| Kompatibla stegar | E-Gel™ 1 Kb Plus DNA-stege |
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| Gel Procent | 0.8% |
| Gel typ | E-Gel |
| Produkttyp | Agarose Gel |
| Separationsintervall | 800 till 10 000 bp |
| Typ av fläck | SYBR™ Säker |
| Wells | 11-brunn |
| Gröna funktioner | Mindre farligt |
| Kvantitet | 10 geler |
| Visa mer |