Läs mer
Invitrogen™ E-Gel™ Provladdningsbuffert, 1X
Kvantitet:
4 x 1.25 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Beskrivning
Innehåller
E-Gel™ Provladdningsbuffert levereras som en 1X lösning i buffert innehållande 0,0094 % XCFF och 0,06 % tartrazin
E-Gel™ Sample Buffer är framtagen specifikt för maximal prestanda på E-Gel EX geler såväl som andra E-Gel prefabricerade geler.
Agarosgelelektrofores, DNA- och RNA-rening och analys, nukleinsyragelelektrofores och blotting
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | •4 x 1,25 mL 1X E-Gel Provladdningsbuffert Förvaras i rumstemperatur eller vid 4 °C i upp till 6 månader. Under längre perioder, förvara vid -20 °C. |
| Buffert | Provladdningsbuffertar |
| Koncentration | 1X |
| Gel typ | Agaros |
| Etikett eller färgämne | Tartrazin, Xylene Cyanol, Xylene Cyanol FF (XCFF) |
| Produkttyp | Provladdningsbuffert |
| Provladdningsvolym | 1.25 mL |
| Form | Vätska |
| Gelkompatibilitet | E-Gel™ agarosgeler |
| Gröna funktioner | Hållbar förpackning |
| Visa mer |