Läs mer
Invitrogen™ En Shot™ TOP10 Electrocomp™E. coli
Produktkod. p-4924255
Kvantitet:
11 x 50 μL, 10 Reactions
21 x 50 μL, 20 Reactions
Förpackningsstorlek:
20 reaktioner
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10423792
Brand: Invitrogen™ C404050
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Ett skott TOP10 ElectrocompE. coli -celler är idealiska för högeffektiv kloning och plasmidförökning. Tillhandahålls med en omvandlingseffektivitet på> 1 x 10 10 cfu/μ g supercoiled DNA tillåter dessa celler stabil replikering av plasmider med högt kopietal.
One Shot TOP10 Electrocomp E. coli cells are ideal for high-efficiency cloning and plasmid propagation. Provided at a transformation efficiency of >1 x 1010 cfu/ μg supercoiled DNA, these cells allow for stable replication of high copy number plasmids. TOP10 Electrocomp E. coli cells are transformed via electroporation and achieve higher transformation efficiencies than chemically competent cells. They can therefore be used in more challenging applications, including cloning low amounts of DNA or cDNA and gDNA library construction.
Ett skott TOP10 ElectrocompE. coli -celler är idealiska för högeffektiv kloning och plasmidförökning. Tillhandahålls med en omvandlingseffektivitet på> 1 x 10 10 cfu/μ g supercoiled DNA tillåter dessa celler stabil replikering av plasmider med högt kopietal. TOP10 ElectrocompE. coli -celler transformeras via elektroporering och uppnår högre transformationseffektivitet än kemiskt kompetenta celler. De kan därför användas i mer utmanande tillämpningar, inklusive kloning av låga mängder DNA eller cDNA och gDNA-bibliotekskonstruktion.
TOP10E. coli -celler är genetiskt lika de DH10B stam men har rapporterats vara mer motståndskraftig mot stressförhållanden som osmotisk chock och sur pH-stress. Dessa celler bär mutationer i det metyleringsberoende restriktionssystemet ( mcr A, mcr BC och mrr ) vilket gör att de kan klona både prokaryot och eukaryot genomiskt DNA, såväl som effektiv plasmidräddning från eukaryota genom. I likhet med andra DH-stammar, TOP10 har genotypen lac ΔZ M15, vilket ger möjlighet till blå-vit screening på plattor som innehåller antingen X-Gal eller Bluo-Gal.
Ett skott TOP10 ElectrocompE. coli -celler erbjuder:
• Transformationseffektiviteter av> 1 x 10 10 cfu/μ g
hsd R för effektiv transformation av ometylerat DNA från PCR-amplifieringar
mcr A för effektiv transformation av metylerat DNA från genomiska preparat
lac ΔZ M15 för blå/vit färgscreening av rekombinanta kloner
ände A1 för renare DNA-preparat och bättre resultat i nedströmsapplikationer på grund av eliminering av ospecifik nedbrytning av endonukleas I
rec A1 för minskad förekomst av ospecifik rekombination i klonat
DNA Enkelt att använda One Shot-format
TOP10 Kemiskt kompetenta E. coli -celler levereras i det bekväma, enreaktionsformatet One Shot. Formatet för engångsbruk med ett rör gör att alla steg i transformationsprotokollet, upp till plätering, kan ske i samma rör, vilket hjälper till att spara tid och förhindra kontaminering.
Genotyp
F mcr AΔ ( mrr - hsd RMS- mcr BC)φ 80 lac ΔZ M15Δlac X74 rec A1 ara D139Δ ( ara-leu )7697 gal U gal Kλ–rps L(Str R ) end A1 nup
G Hitta den stam och format som passar dina behov
• Vi erbjuder andra DH-stammar i kemiskt kompetenta och elektrokompetenta cellformat.
• Elektroporationskyvetter med 0,1 cm (kat. nr. P41050), 0,2 cm (kat. nr. P45050) och 0,4 cm (kat. nr. P46050) mellanrum finns tillgängliga.
• De TOP10 stam finns i flera MultiShot format för applikationer med hög genomströmning.
Notera:TOP10 celler kräver inte IPTG för att inducera uttryck från lac- promotorn. En högspänningselektroporationsapparat krävs.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Elektrokompetenta celler
Innehåller F' Episome Nej
Förbättrar plasmidkvaliteten Ja ( endA1 )
Kloning av metylerat DNA Ja ( mcrA )
Transformationseffektivitetsnivå Hög effektivitet (> 1 x 10 10 cfu/μ g)
Innehåll och lagring •Ett skott TOP10 ElectrocompE. coli (11 x 50μ L)
Butik på– 80 °C.
• pUC19 DNA (50μ L)
Butik på– 20 °C.
• SOC Medium (6 ml)
Förvara i rumstemperatur.
Antibiotikaresistens bakterie Yes (Streptomycin)
Kloning av instabilt DNA Nej
Blå/vit screening Ja ( lacZ ΔM15 )
Kompatibilitet med hög genomströmning Låg
Plasmid Kan användas för plasmider> 20 kb
Förbereder ometylerat DNA Nej
Minskar rekombination Ja ( recA13 )
Frakt skick Torr is
T1 fag - resistent (tonA) No
Art E. coli (K12)
Formatera Provrör
Produktlinje One Shot
Kvantitet 11 x 50 μL, 10 Reactions