Läs mer
Invitrogen™ pCR™8/GW/TOPO™ TA Cloning Kit med en Shot™ Mach1™ -T1 RE. coli och PureLink™ Utrustning
Beskrivning
Innehåller
pCR8/GW/TOPO Vector, dNTPs, Salt Solution, Sterilt Water, Gateway Forward and Reverse Sequencing Primers, Control Template and PCR Primers; TOP10 Kemiskt kompetent E. coli Kemiskt kompetent E. coli , SOC medium och en pUC19-kontrollplasmid. De PureLink Quick Plasmid Miniprep Kit innehåller återsuspensionsbuffert, RNase A, lyseringsbuffert, utfällningsbuffert, tvättbuffert, TE-buffert, centrifugeringskolonner och tvätt- och återvinningsrör.
- pCR ™8 TOPO TA-vektor innehåller minimalt med MCS, så sekvensera mer av infogning och mindre av vektor
- Patenterade att- ställen gör ™pCR 8-vektorn är det enklaste sättet att skapa en ingångsklon, vilket underlättar enkel åtkomst via Gateway-rekombinationskloning till olika uttrycksvektorer utan tråkig subkloning, vilket sparar värdefull forskningstid
- pCR™8/GW/TOPO TA Cloning Kit innehåller snabbväxande E. coli som förkortar kloningstiden
- 3'-T överhäng för direkt ligering av Taq-amplifierade PCR-produkter
- Sekvensering av primerställen inom 55 bp från insättningsstället
- Spectinomycinresistensgen för robust selektion i E. coli
- EcoR I-ställen som flankerar PCR-produktinsättningsstället för enkel excision av inlägg
Kloning, Gateway-kloning, PCR-kloning
Specifikationer
Specifikationer
| Kloningsmetod | TOPO™ med Gateway™ |
| Innehåll och lagring | pCR™8/GW/TOPO™ Vector, dNTPs, Salt Solution, Sterilt Water, Gateway Forward and Reverse Sequencing Primers, Control Template and PCR Primers; En Shot™ TOP10 Kemiskt kompetent E. coli Kemiskt kompetent E. coli, SOC medium och en pUC19-kontrollplasmid. De PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit innehåller återsuspensionsbuffert, RNase A, lyseringsbuffert, utfällningsbuffert, tvättbuffert, TE-buffert, centrifugeringskolonner och tvätt- och återvinningsrör. Förvara alla komponenter i PureLink™ kit i rumstemperatur. Förvara den ena Shot™ E. coli vid -80 °C. Förvara alla andra komponenter vid -20 °C. Alla reagenser är garanterade stabila i 6 månader när de förvaras på rätt sätt. |
| Antal reaktioner | 20 förberedelser |
| Produktlinje | One Shot |
| Produkttyp | TA Cloning Utrustning |
| Kvantitet | 20 förberedelser |
| Vektor | pCR |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.