Läs mer
Invitrogen™ Gateway™ pDONR ™221 vektor
Produktkod. 11568706
Kvantitet:
6μ g
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11568706
Brand: Invitrogen™ 12536017
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
6 μg pDONR221-vektor, lyofiliserad i TE-buffert, pH 8,0.
Möjliggör snabb kloning av en eller flera gener i praktiskt taget alla proteinuttryckssystem
  • Designad för att skapa ingångsklon efter PCR med att B-modifierade anpassade primers
  • Med ingångsklon, rekombinera gen av intresse till olika uttrycksvektorer anpassade för användning i Gateway-teknologi
  • PCR-produkten klonas riktat med typiska effektivitetsvinster> 99 %
  • Snabb, effektiv, riktad kloning av PCR-produkter
  • Mångsidighet för att använda alla amplifieringsenzym
  • Kloning utan behov av restriktionsendonukleaser eller ligas
  • Urval av ingångskloner med kanamycin eller Zeocin™
  • Dessutom, pDONR221 och pDONR™ /Zeo-vektorer har pUC-ursprung för höga plasmidutbyten och universella M13-sekvenseringsställen för enkel användning
Kloning, Gateway-kloning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Gateway System Destination Expression Vector
Innehåll och lagring 6μ g pDONR221™ vektor, lyofiliserad i TE-buffert, pH 8,0. Förvara vid -20 C efter °mottagandet.
Kloningsmetod Inkörsport
Kvantitet 6μ g
Vektor pDONR
Produktlinje Gateway, pDONR