Läs mer
Invitrogen™ Hög DNA-masstrappa
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10550703
Kvantitet:
26μ g
Förpackningsstorlek:
200µL
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10550703
Brand: Invitrogen™ 10496016
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
High DNAmass Ladder tillhandahålls vid 520 ng/4 μL i 10 mM Tris-HCl (pH 7,5), 1 mM EDTA Volym: 200 μL; För 50 ansökningar
Lämplig för att uppskatta massan (kvantiteten) av okända DNA-prover genom etidiumbromidfärgning
High DNA Mass Ladder består av en ekvimolär blandning av sex trubbiga DNA-fragment på 10, 6, 4, 3, 2 och 1 Kb. Elektrofores av μ4 L av High DNA Mass Ladder resulterar i band som innehåller 200, 120, 80, 60, 40 respektive 20 ng (520 ng totalt) DNA. Kompatibel med agarosgeler. Inkluderar tartrazin, xylencyanol.
  • Mindre spill, hållbara förpackningar
Akrylamidgelelektrofores, agarosgelelektrofores, DNA- och RNA-rening och analys, nukleinsyragelelektrofores och blotting
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •200 μL hög DNA-masstrappa
• 1 ml 10X BlueJuice Gelladdningsbuffert
Förvara vid -20 °C.
Koncentration 0,13μ g/μ L
Gel typ Agaros
Produkttyp Hög DNA-masstrappa
Klar att ladda Obs
Provladdningsvolym 1 mL
Storleksintervall 1000 till 10000 bp
Volym (metrisk) 200 μl
Gelkompatibilitet Agarosgel
Gröna funktioner Hållbar förpackning
Antal reaktioner 50 applikationer
Kvantitet 26μ g
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på torr is
Teknologi Individuella DNA-fragment som är kromatografirenade