Läs mer
Invitrogen™ Lipofectamine™ LTX Reagens
Beskrivning
Innehåller
Varje enhet innehåller en injektionsflaska med Lipofectamine LTX Reagens (15 ml).
Lipofectamine LTX Reagens är en avancerad lösning för genuttryck i både vanliga och utmanande celltyper. Inget annat plasmid-DNA-specifikt transfektionsreagens kan matcha effektiviteten, bekvämligheten och mildheten hos Lipofectamine LTX Reagens för transfektion av primära, utmanande och känsliga cellinjer. Lipofectamine LTX Reagenset är syntetiserat av komponenter som är 100 % fria från animaliskt ursprung, vilket gör det enkelt att validera frånvaron av zoonotiska sjukdomar, såsom BSE eller virus, i forskningsexperiment eller cellinjer.
- Transfektera ett brett spektrum av celltyper, inklusive primära utmanande och känsliga celler, med hög effektivitet
- Kombinera hög transfektionseffektivitet med maximal (> 90 %) cellviabilitet
- Optimerade protokoll– snabba, enkla protokoll tillhandahålls för de flesta cellinjer
- Effektivt reagens för att generera stabila cellinjer
- Transfektera primära celler effektivt
- Överlägsen leverans till utmanande celler
- Bred kompatibilitet med cellinjer
- Stabil transfektion
- Enkelt, snabbt, serumkompatibelt protokoll
Cellodling, däggdjurscellodling
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
Specifikationer
Specifikationer
| Klassificering | Fri från animaliskt ursprung |
| Innehåll och lagring | Varje enhet innehåller en injektionsflaska med Lipofectamine™ LTX Reagens (15 ml). Förvara vid 2 –8 °C. |
| Celltyp | Etablerade cellinjer, Stamceller, Primära celler, Svårtransfekterade celler |
| Formatera | 6-brunnsplatta, 12-brunnsplatta, 24-brunnsplatta, 48-brunnsplatta, 96-brunnsplatta, kolvar |
| Provtyp | Plasmid-DNA, RNAi-plasmider (shRNA, miR) |
| Transfektionsteknik | Lipidbaserad transfektion |
| För användning med (applikation) | Transfektion |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Kompatibel med hög genomströmning |
| Produktlinje | Lipofectamine |
| Produkttyp | LTX-reagens |
| Visa mer |