Läs mer
Invitrogen™ TaqDNA-polymeras, naturligt
Produktkod. p-4919380
Kvantitet:
100 enheter
3 x 500 enheter
500 enheter
5000 enheter
Förpackningsstorlek:
500 enheter
Paket med 3
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10388482
Brand: Invitrogen™ 18038018
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Contains: 20μL Taq DNA Polymerase (5U/μL); 1.25mL 10X PCR buffer (without magnesium); 1mL Magnesium Chloride (50mM)
TaqDNA-polymeras är ett termostabilt enzym som syntetiserar DNA från enkelsträngade mallar i närvaro av dNTP och en primer.
TaqDNA-polymeras, naturligt, är ett termostabilt enzym som syntetiserar DNA från enkelsträngade mallar i närvaro av dNTP och en primer. Detta naturliga enzym renas från Thermus aquaticus YT1 och består av en enda polypeptid med en molekylvikt på 94 kDa. Den har en 5' till 3' DNA-polymerasaktivitet och en 5' till 3' exonukleasaktivitet.
Funktioner
  • Ett val av rekombinant eller nativt enzym
  • Amplifiering av PCR-produkter upp till 5 kb i storlek
  • Enzyme är licensierat och kvalificerat för PCR
Användningsområden
  • Amplifiering av DNA från komplexa genomiska, virala och plasmidmallar
  • RT-PCR
  • Sekvensering av ssDNA
  • Cykelsekvensering
Anteckningar
  • En enhet avTaq DNA-polymeras är mängden enzym som krävs för att införliva 10 nmol deoxiribonukleotid i DNA på 30 minuter. vid 74 °C.
Beställningsinfo
Fraktskick: Godkänd för transport på våt eller torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 5 U/μ l
Innehåll och lagring TaqDNA-polymeras (5 U/μ L), 20μ L
• 10X PCR-buffert (utan magnesium), 1,25 ml
• 50 mM MgCl 2 , 1 mL Förvaras vid -20 C i en icke
-frostfri °frys.
Hållbar i 6 månader vid korrekt förvaring.
Formatera Fristående enzym
GC-rik PCR-prestanda Låg
PCR-metod qPCR, Standard PCR
Polymeras Taq DNA-polymeras
Reaktionshastighet Standard
Exonukleasaktivitet 5' - 3'
Produkttyp DNA-polymeras
Kvantitet 100 enheter
Frakt skick Våt eller tor ris
För användning med (applikation) Standard PCR
Trohet (mot Taq) 1X
Hot Start Nej
Antal reaktioner 100 reaktioner
Hänga över 3'-A
Reaktionsformat Separata komponenter
Storlek (slutprodukt) 5 kb eller mindre
Utgångsmaterial DNA