Läs mer
Invitrogen™ En Shot™ BL21(DE3)pLysS kemiskt kompetent E. coli
Produktkod. p-4925022
Kvantitet:
11 x 50μ L/rör
21 x 50μ L rör
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10604973
Brand: Invitrogen™ C606010
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
One Shot BL21(DE3)pLysS kemiskt kompetenta E. coli -celler är idealiska för användning med bakteriofag T7-promotorbaserade expressionssystem som pRSET och pET.
One Shot BL21(DE3)pLysS kemiskt kompetenta E. coli -celler är idealiska för användning med bakteriofag T7-promotorbaserade expressionssystem som pRSET och pET. pLysS-plasmiden som bärs av BL21(DE3) pLysS-stammen producerar T7-lysozym, en hämmare av T7-RNA-polymeras, för att reducera basalnivåexpression av genen av intresse. pLysS ger resistens mot kloramfenikol (CamR) och innehåller p15A-ursprunget. Detta ursprung tillåter pLysS att vara kompatibel med plasmider som innehåller ColE1- eller pMB1-ursprunget (dvs pUC- eller pBR322-härledda plasmider). Rekombinanta proteiner som är icke-toxiska för E. coli uttrycks i allmänhet i högre nivåer i BL21(DE3)-celler jämfört med BL21(DE3) pLysS-stammen med strängare uttryckskontroll. BL21(DE3)pLysS rekommenderas för användning vid uttryck av toxiska gener.
BL21 (DE3) E. coli -stammen är en av de mest populära värdstammarna för att producera rekombinanta proteiner. Denna stam hade konstruerats för att bäraλ DE3-lysogen som innehåller T7 RNA-polymerasgenen under kontroll av lac UV5-promotorn. IPTG krävs för att inducera uttryck av T7-RNA-polymeraskaskadsystemet som i sin tur transkriberar T7-promotorreglerad målgen.
BL21(DE3) är ett derivat från E. coli B-stammen som inte innehåller jonproteaset och som även har brist på det yttre membranproteaset OmpT. Avsaknaden av två viktiga proteaser minskar nedbrytningen av heterologa proteiner som uttrycks i stammarna. Dessutom gör flera andra stamegenskaper dem speciellt lämpade för proteinproduktion, nämligen snabb tillväxt i minimalt medium, en lägre acetatproduktion när de odlas i högt glukosmedium och en förmåga att nå hög celldensitet. One Shot BL21(DE3)pLysS kemiskt kompetenta E. coli -celler kan uppnå transformationseffektivitet på> 1 x 10 8 cfu/μ g kontroll-DNA.
One Shot BL21(DE3)pLysS kemiskt kompetenta E. coli - celler erbjuder:
• Omvandlingseffektivitet av> 1 x 10 8 cfu/μ g kontrollplasmid-DNA
• Jon- och OmpT-proteasbrist som minskar nedbrytningen av rekombinant protein
• IPTG-inducerbar lac UV5-promotor som kontrollerar uttrycket av T7 RNA-polymeraset
• pLysS (CamR) plasmid för reducerat basalt uttryck i oinducerade celler
hsd S-mutation som möjliggör effektiv transformation av ometylerat DNA
• Snabb tillväxt i minimalt medium och förmåga att nå hög
celldensitet Enkelt att använda One Shot-format
BL21(DE3)pLysS Kemiskt kompetenta E. coli -celler levereras i det bekväma, enreaktionsformatet One Shot. Engångsformatet med ett rör gör att alla steg i transformationsprotokollet, upp till plätering, kan ske i samma rör, vilket hjälper till att spara tid och förhindra kontaminering.
Genotyp F
omp T hsd SB (r B , m –B ) –gal dcm (DE3) pLysS(CamR)
Hitta den stam och det format du behöver
• Vi erbjuder andra E. coli -stammar för proteinuttryck.
• För uttryck av toxiska proteiner, överväg BL21 AI One Shot kemiskt kompetent E. coli (kat. nr. C607003).
• BL21 Star (DE3) och andra stammar finns i MultiShot format för applikationer med hög genomströmning.
• Vi erbjuder en mängd olika system för uttryck av rekombinanta proteiner i E. coli. Champion pET-expressionssystemet ger den högsta nivån av proteinproduktion som finns tillgänglig i alla expressionssystem.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kemiskt kompetenta celler
Innehåller F' Episome Nej
Förbättrar plasmidkvaliteten Nej
Kloning av metylerat DNA Nej
Transformationseffektivitetsnivå Mediaeffektivitet (1 x 10 8 till 1 x 10 9 cfu/μg)
Innehåll och lagring •Kemiskt kompetenta celler (11 x 50μ L); butik på– °80 C
• pUC19 kontroll-DNA (1 x 50μ L); butik på– °80 C
• SOC medium (6 ml); förvara vid 4 °C eller rumstemperatur
Antibiotikaresistens bakterie Ja (kloramfenikol)
Blå/vit screening Nej
Kompatibilitet med hög genomströmning Låg
Förbereder ometylerat DNA Ja ( dcm )
Minskar rekombination Nej
Frakt skick Torr is
T1 fag - resistent (tonA) Nej
Art E. coli (B)
Promotor T7
Formatera Provrör
Produktlinje One Shot
Kvantitet 11 x 50μ L/rör
Giftiga proteiner Nej
Förbättrar RNA-stabilitet Ja (pLysS)
Förbättrar proteinstabiliteten Ja ( jon , ompT )