Läs mer
Invitrogen™ En Shot™ TOP10F' Kemiskt kompetent E. coli
Beskrivning
One Shot TOP10F´ Kemiskt kompetenta E. coli är identiska med TOP10 celler, med tillägg av ett F´ episom. F´ episom bär en tetracyklinresistensgen och tillåter isolering av enkelsträngat DNA (ssDNA) från vektorer som har ett fl-replikationsursprung. Dessutom har F´ episom bär lac Iq-repressorn för inducerbart uttryck från trc- , tac- och lac- promotorer med användning av IPTG.
TOP10F´ kompetenta celler tillhandahålls med en transformationseffektivitet av> 1 x 10 9 cfu/μ g supercoiled DNA och är idealiska för högeffektiv kloning och plasmidförökning.
Som ett derivat av TOP10 , TOP10F´ Kemiskt kompetenta E. coli -celler bär mutationer i det metyleringsberoende restriktionssystemet ( mcr A, mcr BC och mrr ) vilket gör att de kan klona både prokaryot och eukaryot genomiskt DNA och ge effektiv plasmidräddning från eukaryota genom. TOP10F´ celler bär också rec A1- och slut -A1-mutationer som ökar insättningsstabiliteten och förbättrar kvaliteten på plasmid-DNA framställt från minipreps.
One Shot TOP10F´ Kemiskt kompetenta E. coli -celler erbjuder:
• Transformationseffektiviteter av> 1 x 10 9 cfu/μ g
• Stabil F´ episom som tillåter isolering av ssDNA och bär lac Iq-repressor för inducerbart uttryck från trc- , tac- och lac- promotorer
•hsd R för effektiv transformation av ometylerat DNA från PCR-amplifieringar
•mcr A för effektiv transformation av metylerat DNA från genomiska preparat
•lac Z MΔ15 för blå/vit färgscreening av rekombinanta kloner på plattor som innehåller X-Gal eller Bluo-Gal
•ände A1 för renare DNA-preparat och bättre resultat i nedströmsapplikationer på grund av eliminering av ospecifik nedbrytning av endonukleas I
•rec A1 för minskad förekomst av ospecifik rekombination i klonat DNA
Obs: IPTG-induktion krävs för blå-vit färgscreening.
Enkelt att använda One Shot-format
TOP10 F´ Kemiskt kompetenta E. coli -celler levereras i det bekväma, enreaktionsformatet One Shot. Engångsformatet för engångsrör gör att alla steg i transformationsprotokollet, upp till plätering, kan ske i samma rör, vilket sparar tid och förhindrar kontaminering.
Genotyp F {
´lac Iq, Tn 10(TetR)} mcr AΔ ( mrr - hsd RMS- mcr BC)φ 80 lac Z MΔ15Δlac X74 rec A1 ara D139Δ ( ara-leu )7697 gal U gal K rps L(StrR) end A1 nup G
Hitta de stammar och format som passar dina behov
• DH-stammar finns i kemiskt kompetenta och elektrokompetenta cellformat.
• För applikationer med hög genomströmning finns det en mängd olika TOP10 spänner in MultiShot format.
• För ssDNA-produktion prova stammar som TOP10F´ (Kat. Nr. C303003) eller elektrokompetent DH12S (Kat. Nr. 18312017).
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Kemiskt kompetenta celler |
| Innehåller F' Episome | Ja |
| Förbättrar plasmidkvaliteten | Ja ( endA1 ) |
| Kloning av metylerat DNA | Ja ( mcrA ) |
| Transformationseffektivitetsnivå | Hög effektivitet (> 1 x 10 9 cfu/μ g) |
| Innehåll och lagring | •One Shot TOP10F' kemiskt kompetent E. coli (21 x 50μ L) Lagra behöriga celler på– 80 °C. • pUC19-plasmid (50μ L vid 10 pg/μ L) Förvara pUC19-plasmiden vid– 20 °C. • SOC Medium (6 ml) Store SOC Medium vid °4 C eller rumstemperatur. |
| Antibiotikaresistens bakterie | Ja (Streptamycin, Tetracyklin) |
| Kloning av instabilt DNA | Ej lämplig för kloning av instabilt DNA |
| Blå/vit screening | Ja ( lacZ ΔM15 ) |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Låg |
| Visa mer |