Läs mer
Invitrogen™ Platinum™TaqDNA-polymeras
Produktkod. 10277202
Antal reaktioner:
120 reaktioner
300 reaktioner
5000 reaktioner
600 reaktioner
Förpackningsstorlek:
120 reaktioner
300 reaktioner
5000 reaktioner
600 reaktioner
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10277202
Brand: Invitrogen™ 10966026
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Each box contains: Platinum Taq DNA Polymerase; 10X PCR Buffer (no magnesium chloride); 50mM magnesium chloride; KB Extender
Invitrogen Platinum Taq DNA-polymeras är ett bekvämt och pålitligt varmstart termostabilt DNA-polymeras för PCR som ger ökad specificitet jämfört med Taq DNA-polymeras.
Invitrogen Platinum Taq DNA-polymeras är ett bekvämt och pålitligt varmstarts-termostabilt DNA-polymeras för PCR som ger ökad specificitet jämfört med Taq DNA-polymeras. Enzymets varmstarts-egenskap ges av termolabila monoklonala antikroppar som gör Taq DNA-polymeras inaktivt fram till det initiala PCR-denatureringssteget, vilket förhindrar utvidgningen av icke-specifikt hybridiserade primers och förbättrar produktutbytet.
Varmstarts-segenskapen möjliggör bekväm reaktionsmontering vid rumstemperatur. Precis som med Taq DNA-polymeras har Platinum Taq DNA-polymeras en icke-mallberoende terminal transferasaktivitet som adderar en 3'-deoxiadenosin till produktändar och har en 5'- till 3'-exonukleasaktivitet. PCR-produkter genererade med Platinum Taq DNA-polymeras kan användas i samma nedströmsapplikationer utan protokollmodifieringar.
Funktioner
  • Bekväm reaktionsenhet vid rumstemperatur
  • 5' till 3' exonukleasaktivitet
  • Saknar 3' till 5' exonukleasaktivitet
Tillämpningar
  • Amplifiering av DNA från komplexa genomiska, virala och plasmidmallar
  • Varmstarts-PCR
  • RT-PCR
Anteckningar
  • För överlägsen PCR-prestanda rekommenderas nästa generations enzym Platinum II Taq varmstarts-DNA-polymeras.
  • Platinum II Taq varmstarts-DNA-polymeras är designad för universell primer-annealing och snabb, enkel PCR med sin unika kombination av innovativ buffert, högpresterande konstruerat Taq DNA-polymeras och överlägsen varmstarts-teknologi.
Beställningsinfo
Fraktskick: Godkänd för transport på våt eller torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring • Platinum Taq DNA-polymeras, 60μ L
• 10X PCR-buffert (utan magnesium), 2 x 1,25 ml
• 50 mM MgCl2 , 1 ml
• KB Extender, 1,25 mL
Förvaras vid -°10 C till -°30 C i en icke-frostfri frys.
Formatera Provrör
GC-rik PCR-prestanda Låg
Polymeras Platinum Taq DNA-polymeras
Reaktionshastighet Standard
Exonukleasaktivitet 5' - 3'
Produkttyp DNA-polymeras
Kvantitet 300 reaktioner
Frakt skick Våt eller tor ris
För användning med (applikation) Varmstarts-PCR
Trohet (mot Taq) 1X
Hot Start Inbyggd varmstart
Antal reaktioner 300 reaktioner
Hänga över 3'-A
Reaktionsformat Separata komponenter
Storlek (slutprodukt) 5 kb eller mindre
Utgångsmaterial DNA