Läs mer
Invitrogen™ Exponent™ III Platinum™ ettstegs-qRT-PCR-sats
Produktkod. 10442882
Antal reaktioner:
100 reaktioner
500 reaktioner
Förpackningsstorlek:
100 reaktioner
500 reaktioner
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10442882
Brand: Invitrogen™ 11732020
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
100μL SuperScript III/Platinum Taq Mix; 2 x 1.25mL 2X Reaction Mix; 1mL Magnesium Sulfate (50mM); 100μL ROX Reference Dye (25μM)
Kombinera de mest kraftfulla teknikerna för omvänt transkriptas och DNA-polymeras för att leverera exakt och korrekt analys av genuttryck i ett bekvämt ettstegsformat.
Exponent™ III Platinum™ ettstegs-qRT-PCR-sats ger känslig, specifik detektion med fluorogena primers och sonder, medan SuperScript™ III Platinum™ SYBR™ Green ettstegs-qRT-PCR-sats erbjuder enkelheten och bekvämligheten med SYBR™ Green I detektion.
  • SuperScript III Platinum ettstegs-qRT-PCR-satser’ beprövade formel ger pålitlig, exakt måldetektering när det betyder mest
  • Ett bekvämt format i ett steg och konsekvent prestanda gör den idealisk för ett antal genuttryckstillämpningar, inklusive övervakning av infektionssjukdomar
  • Satsen har validerats av flera globala folkhälsoorganisationer och har länge varit valet av amerikanska CDC för övervakning av infektionssjukdomar
  • SuperScript III RT för cDNA-syntes vid högre temperatur vid behandling av svår sekundär RNA-struktur
  • Platinum Taq DNA-polymeras med varmstarts-teknologi för förbättrad specificitet
  • LUX fluorogena primers och dubbelmärkta fluorogena sonder för effektiv detektionsprestanda
  • Validerad prestanda på flera instrumentplattformar i realtid, inklusive rotorbaserade system
  • Flera SuperScript III Platinum ettstegs-qRT-PCR-sats-konfigurationer är tillgängliga
  • Förvara komponenter vid -°20 C, ROX-referensfärg måste förvaras mörkt
Beställningsinfo
Fraktsätt: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring • 100μ l SuperScript™ III/Platina™Taq Mix
• 2x 1,25 ml 2X reaktionsblandning
• 1 ml magnesiumsulfat (50 mM)
• 100 μ l ROX- referensfärgämne (25μ M)
Förvara komponenterna vid -20 °C. ROX-referensfärg måste förvaras mörkt.
Detektionsmetod Primer-probe
PCR-metod 1-stegs-RT-PCR
Polymeras Taq DNA-polymeras
Reaktionshastighet Standard
För användning med (utrustning) 7500 System, BioRad iCycler iQ, BioRad iQ5, Stratagene Mx4000, MJ Chromo4, MJ Opticon, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Cepheid SmartCycler, BioRad MyiQ
Produktlinje Platinum , SuperScript
Produkttyp Ettstegs-qRT-PCR-sats
Kvantitet 100 reaktioner
Frakt skick Torr is
Tillräckligt för 100 reaktioner
För användning med (applikation) Genuttryck, Patogendetektion, Virusdetektion
Antal reaktioner 100 reaktioner
Provtyp RNA