Läs mer
SuperScript™, Platinum™, SYBR™ SuperScript™ III Platinum™ SYBR™ Grön One-Step qRT-PCR-kit
Produktkod. p-4922112
Antal reaktioner:
100 reaktioner
500 reaktioner
Förpackningsstorlek:
100 reaktioner
500 reaktioner
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10114582
Brand: SuperScript™, Platinum™, SYBR™ 11736059
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
100μL SuperScript III RT/Platinum Taq Mix; 2 x 1.25mL 2X SYBR Green Reaction Mix; 1mL Magnesium Sulfate (50mM); 100μL ROX Reference Dye (25μM); 300μL 20X Bovine Serum Albumin (1mg/mL)
Kombinera de mest kraftfulla teknikerna för omvänt transkriptas och DNA-polymeras för att leverera exakt och korrekt analys av genuttryck i ett bekvämt ettstegsformat.
De SuperScript™ III Platinum™ One-Step qRT-PCR Kit ger känslig, specifik detektion med fluorogena primrar och prober, medan SuperScript™ III Platinum™ SYBR™ Grön One-Step qRT-PCR Kit erbjuder enkelheten och bekvämligheten av SYBR™ Grön I upptäckt.
  • Kit kombinerar de mest kraftfulla teknikerna för omvänt transkriptas och DNA-polymeras för att leverera exakt och korrekt analys av genuttryck i ett bekvämt ettstegsformat
  • De SuperScript™ III Platinum™ SYBR™ Grön One-Step qRT-PCR Kit erbjuder enkelheten och bekvämligheten av SYBR™ Grön I upptäckt
  • SuperScript™ III RT för cDNA-syntes med högre temperatur för större framgång med svår sekundär RNA-struktur
  • Platinum™TaqDNA-polymeras med hot-start-teknologi för förbättrad specificitet
  • LUX™ Fluorogena primers eller dubbelmärkta fluorogena prober för överlägsen detektionsprestanda
  • SYBR™ Green I dye för enkel och bekväm upptäckt
  • Validerad prestanda på flera instrumentplattformar i realtid, inklusive rotorbaserade system
  • Förvara alla komponenter vid -°20 °C (-80 C för långtidsförvaring)
  • ROX Referensfärg måste förvaras mörkt
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •500μ L SuperScript™ III RT/Platinum™Taq Blanda
• 12,5 ml 2X SYBR™ Grön reaktionsblandning
• 2x 1 mL magnesiumsulfat (50 mM)
• 500μ L ROX Referensfärgämne (25μ M)
• 1,3 mL 20X bovint serumalbumin (1 mg/ml)
Förvara alla komponenter vid -°20 °C (-80 C för långtidsförvaring). ROX Referensfärg måste förvaras mörkt.
Detektionsmetod SYBR
PCR-metod 1-stegs-RT-PCR
Polymeras Taq DNA-polymeras
Reaktionshastighet Standard
För användning med (utrustning) 7500 System, BioRad iCycler iQ, BioRad iQ5, Stratagene Mx4000, MJ Chromo4, MJ Opticon, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Cepheid SmartCycler, BioRad MyiQ
Produktlinje Platina , SYBR , SuperScript
Produkttyp Ettstegs-qRT-PCR-sats
Kvantitet 500 reaktioner
Frakt skick Torr is
Tillräckligt för 500 reaktioner
För användning med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Antal reaktioner 500 reaktioner
Provtyp RNA