Läs mer
Invitrogen™ Humant IL-6 ProQuantum Immunanalyssats
Kvantitet:
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Description
IL-6 är en gen som kodar för ett cytokin som spelar en roll vid inflammation och mognad av B-celler. Proteinet som produceras av denna gen är en endogen pyrogen som kan inducera feber hos personer med autoimmuna sjukdomar eller infektioner. Genen uttrycks primärt vid ställen för akut och kronisk inflammation, där den utsöndras i serumet och inducerar ett transkriptionellt inflammatoriskt svar genom interleukin 6-receptorn, alfa. Denna gens funktion är inblandad i en mängd olika inflammationsassocierade sjukdomstillstånd, inklusive misstänksamhet för diabetes mellitus och systemisk juvenil reumatoid artrit. Förhöjda nivåer av det kodade proteinet har hittats i virusinfektioner, inklusive COVID-19 (sjukdom orsakad av SARS-CoV-2). Sjukdomar associerade med IL6 inkluderar Kaposi-sarkom och reumatoid artrit, systemisk juvenil.
Specifications
Specifications
| Tillträdesnummer | P05231 |
| Analysintervall | 0,064 till 10 000 pg/ml |
| Analyskänslighet | <0.05 pg/mL |
| Konjugera | FAM™ |
| Detektionsmetod | Taqman™ PCR i realtid |
| Produkttyp | ProQuantum |
| Provtyp | Plasma, Serum, Supernatant |
| Målarter | Människa |
| För användning med (applikation) | Cytokinproteinkvantifiering |
| För användning med (utrustning) | qPCR-instrument |
| Show More |