Läs mer
Invitrogen™ Humant IL-6 ProQuantum Immunanalyssats
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15926715
Kvantitet:
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 15926715
Brand: Invitrogen™ A355735
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
IL-6 är en gen som kodar för ett cytokin som spelar en roll vid inflammation och mognad av B-celler. Proteinet som produceras av denna gen är en endogen pyrogen som kan inducera feber hos personer med autoimmuna sjukdomar eller infektioner. Genen uttrycks primärt vid ställen för akut och kronisk inflammation, där den utsöndras i serumet och inducerar ett transkriptionellt inflammatoriskt svar genom interleukin 6-receptorn, alfa. Denna gens funktion är inblandad i en mängd olika inflammationsassocierade sjukdomstillstånd, inklusive misstänksamhet för diabetes mellitus och systemisk juvenil reumatoid artrit. Förhöjda nivåer av det kodade proteinet har hittats i virusinfektioner, inklusive COVID-19 (sjukdom orsakad av SARS-CoV-2). Sjukdomar associerade med IL6 inkluderar Kaposi-sarkom och reumatoid artrit, systemisk juvenil.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P05231
Analysintervall 0,064 till 10 000 pg/ml
Analyskänslighet <0.05 pg/mL
Konjugera FAM™
Detektionsmetod Taqman™ PCR i realtid
Produkttyp ProQuantum
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Målarter Människa
För användning med (applikation) Cytokinproteinkvantifiering
För användning med (utrustning) qPCR-instrument
Gen-ID (Entrez) 3569
Gensymbol BSF-2; BSF2; CDF; HGF; HSF; IFN-beta-2; IFNB2; IL-6
Kit Innehåll Analysspädningsbuffert, Antikropp-konjugat A, Antikroppskonjugat B, Antikropp-konjugat utspädningsbuffert, Standard, mastermix, Ligase
Etikett eller färgämne FAM™
Kvantitet 5 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 2-5μ L, Serum 2-5μ L, Supernatant 2-5μ L
Förvaringskrav -20 °C
Mål IL-6
Testtid 30 minuter
Total analystid 2 hrs