Läs mer
Invitrogen™ Proteinas K-lösning (20 mg/ml), RNA-kvalitet
Beskrivning
Proteinas K från svampen Engyodontium album är ett ospecifikt serinproteas som är användbart för allmän nedbrytning av proteiner.
- Över ett brett pH-område —optimal aktivitet mellan 6,5 och 9,5
- Under denaturerande —förhållanden, t.ex. i närvaro av SDS eller urea
- I närvaro av metallkelatbildande medel, —t.ex. EDTA
- Vid jämförelsevis höga temperaturer —är den optimala rötningstemperaturen 65 °C
- Proteinfilter: P
Tillämpningar
Avlägsnande av endogena nukleaser under framställning av DNA och RNA; beredning av vävnadssnitt för in situ hybridisering.
Prestanda- och kvalitetstestning
Endodeoxiribonukleas- och exodeoxiribonukleasanalyser; vätskeform testad för frånvaro av RNas-aktivitet.
Enhetsdefinition
En mAnson-enhet beskrivs som den mängd enzym som frigör 1μ mol Folin-positiv aminosyra inom en minut vid 37 C med °användning av hemoglobin som substrat.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 20 mg/mL |
| Renhet | DNas-fri, RNas-fri |
| För användning med (applikation) | Kromatinbiologi/RNA-extraktion/DNA-extraktion |
| Innehåll och lagring | Förvaras i frysen (-5 till -30 °C). |
| Frakt skick | Godkänd för transport på våt eller torr is |
| Kvantitet | 5 ml |
| Produkttyp | Proteinas K |
| Form | Vätska |
Säkerhet och hantering
- 5 ML PROTEINASE K SOLUTION RNA STORE AT -20C
- Fara
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: Proteinase, tritirachium album serine