Läs mer
Invitrogen™ PureLink™ HiPure Plasmid Maxiprep Kit
Kvantitet:
10 beredningar
25 Förberedelser
Unit Size:
10 förberedelser
25 förberedelser
Varje
Description
De PureLink HiPure Plasmid Maxiprep Kit är utformat för att isolera plasmid-DNA av transfektionsgrad från E. coli . Maxiprep Kit-protokollet kommer vanligtvis att ge –500 850μ g plasmid-DNA från –100 200 ml bakteriekultur, med en renhet som är jämförbar med den som uppnås genom två passeringar genom cesiumkloridgradienter.
- Arbetskraft och tidsbesparing - inget behov av extra steg för att ta bort endotoxin och andra föroreningar
- Produkt med hög renhet och låg endotoxin - tillräckligt ren för transfektion av däggdjursceller
- Mångsidighet —renar alla typer och storlekar av plasmid-DNA, inklusive BAC , bacmider och ssM13-DNA
Anjonbyteskromatografi för plasmidrening
- PureLink HiPure Plasmid DNA Purification Kits använder patenterat anjonbytarharts för att rena plasmid DNA till en nivå som motsvarar två passeringar genom CsCl-gradienter
- Harts kombinerar utmärkt kapacitet med en snabb flödeshastighet, hög upplösning, högt utbyte och effektivt endotoxinavlägsnande
- Plasmidberedningar kan vanligtvis slutföras på mindre än 2 timmar
Föroreningsfritt DNA
- Till skillnad från cesiumkloridgradientprotokoll, PureLink HiPure Plasmid Purification Systems använder inte besvärliga lösningsmedel för att arbeta med och kassera
- Vanligtvis framställs plasmid-DNA med användning av PureLink HiPure Plasmid Midiprep Kit kommer att ha förhållandet A 260 /A 280> 1.80, vilket indikerar att DNA:t är rimligt fritt från proteiner som kan störa nedströmsapplikationer
- Endotoxinnivåerna ligger vanligtvis inom 0,1 –1 EU/μ g, vilket gör denna plasmid-DNA idealisk för däggdjurscelltransfektion
- Reningstiden är två timmar
Order Info
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifications
Specifications
| Innehåll och lagring | •100 ml återsuspensionsbuffert (R3) • 550μ L RNase A • 100 ml lyseringsbuffert (L7) • 100 ml nederbördsbuffert (N3) • 300 mL ekvilibreringsbuffert (EQ1) • 2x 300 ml tvättbuffert (W8) • 200 ml elueringsbuffert (E4) • 30 mL TE-buffert • 10 HiPure-kolumner • 3 Kolonnhållare Förvara alla komponenter i rumstemperatur. |
| Formatera | Kolumn |
| Isoleringsteknik | Anjonbytarharts |
| skala | Maxi |
| Provtyp | Bakteriekultur |
| Elueringsvolym | 15 mL |
| Slutlig produkttyp | BAC DNA, plasmid-DNA |
| För användning med (applikation) | Nästa generations sekvensering, transfektion, kloning, sekvensering, transformation, nukleinsyramärkning, PCR, in vitro transkription |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell) |
| Antal reaktioner | 10 beredningar |
| Show More |