Läs mer
Invitrogen™ PureLink™ HiPure Plasmid Midiprep Kit
Beskrivning
The PureLink™ HiPure Plasmid Midiprep Kit is designed to isolate transfection-grade plasmid DNA from E. coli. The Midiprep Kit protocol will typically yield 100–350 μg plasmid DNA from 15–25 mL bacterial culture, at a purity that is comparable to that achieved by two passes through cesium chloride gradients.
De PureLink HiPure Plasmid Midiprep Kit är utformat för att isolera plasmid-DNA av transfektionsgrad från E. coli . Midiprep Kit-protokollet kommer vanligtvis att ge –100 350μ g plasmid-DNA från 15 –25 mL bakteriekultur, med en renhet som är jämförbar med den som uppnås genom två passager genom cesiumkloridgradienter.
- Arbetskraft och tidsbesparing - inget behov av extra steg för att ta bort endotoxin och andra föroreningar
- Produkt med hög renhet och låg endotoxin - tillräckligt ren för transfektion av däggdjursceller
- Mångsidighet —renar alla typer och storlekar av plasmid-DNA, inklusive BAC , bacmider och ssM13-DNA
Anjonbyteskromatografi för plasmidrening
- PureLink HiPure Plasmid DNA Purification Kits använder ett patenterat anjonbytarharts för att rena plasmid DNA till en nivå som motsvarar två passeringar genom CsCl-gradienter
- Hartset kombinerar utmärkt kapacitet med snabb flödeshastighet, hög upplösning, högt utbyte och effektivt endotoxinavlägsnande
- Plasmidberedningar kan vanligtvis slutföras på mindre än 2 timmar
Föroreningsfritt DNA
- Till skillnad från cesiumkloridgradientprotokoll, PureLink HiPure Plasmid Purification Systems använder inte besvärliga lösningsmedel för att arbeta med och kassera
- Vanligtvis framställs plasmid-DNA med användning av PureLink HiPure Plasmid Midiprep Kit kommer att ha ett A 260 /A 280 -förhållande på mer än 1,80, vilket indikerar att DNA:t är någorlunda fritt från proteiner som kan störa nedströmsapplikationer
- Endotoxinnivåerna ligger vanligtvis inom 0,1 –1 EU/μ g, vilket gör denna plasmid-DNA idealisk för däggdjurscelltransfektion
- Reningstiden är två timmar
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | •200 ml återsuspensionsbuffert (R3) • 1,5 ml RNas A • 200 ml lyseringsbuffert (L7) • 200 mL nederbördsbuffert (N3) • 2x 250 mL ekvilibreringsbuffert (EQ1) • 2 x 500 ml tvättbuffert (W8) • 250 ml elueringsbuffert (E4) • 30 mL TE-buffert • 50 HiPure-kolumner • 10 Kolonnhållare Förvara alla komponenter i rumstemperatur. |
| Formatera | Kolumn |
| Isoleringsteknik | Anjonbytarharts |
| Provtyp | Bakteriekultur |
| Elueringsvolym | 5 mL |
| Slutlig produkttyp | BAC DNA, plasmid-DNA |
| För användning med (applikation) | Nästa generations sekvensering, transfektion, kloning, sekvensering, transformation, nukleinsyramärkning, PCR, in vitro transkription |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell) |
| Antal reaktioner | 50 beredningar |
| Plasmid | <40kb, Low Copy Plasmid, High Copy Plasmid, BAC |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- PureLink HiPure Plasmid Midiprep Kit
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- MIXTURE LIST-Innehåller: sodium lauryl sulphate, sodium hydroxide, acetic acid