Läs mer
Invitrogen™ Ribonukleas H
Produktkod. p-4918181
Kvantitet:
120 U
30 U
missing translation for 'unitSize'
120 enheter
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Product Code. 10368002
missing translation for 'mfr': Invitrogen™ 18021014
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Includes
Ribonuclease H containing 30 units supplied at a concentration of 2U/μL
Nedbryter specifikt RNA-sträng av RNA-DNA-hybrid för att producera 5'-fosfatterminerade oligoribonukleotider och enkelsträngat DNA
  • Källa: Renad från E. coli som uttrycker E. coli RNas H-genen på en plasmid
  • Prestanda- och kvalitetstestning: Ribonukleas, ospecifikt endodeoxiribonukleas, 3' och 5' exodeoxiribonukleas
  • Enhetsdefinition: En enhet hydrolyserar 1nmol RNA i 3H -märkt poly(A)poly(dT) till syralösligt material på 20 min. vid 37 °C
  • Enhetsreaktionsbetingelser: 20 mM Tris-HCl (pH 7,5), 0,1 M KCl, 10 mM MgCl2 , 0,1 mM DTT, 5 % (vikt/volym) sackaros, 0,5 nmol 3H -märkt poly(A)poly(dT) och enzym i 50 min μi 20 liter vid 37 °C
Avlägsnande av mRNA under andra-strängs cDNA-syntes; Avlägsnande av poly(A)-sekvenser från mRNA i närvaro av oligo(dT); Oligodeoxiribonukleotid-riktad klyvning av RNA; PCR& Realtids-PCR; Omvänd transkription
Order Info
Leveransvillkor: Godkänd för transport på våt eller torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Koncentration 2 U/μl
Innehåll och lagring 1 injektionsflaska med ribonukleas H innehållande 30 enheter levererade i en koncentration av 2U/μ l
Förvara vid -°20 C i en icke-frostfri frys.
Frakt skick Godkänd för transport på våt eller torr is
Enzym RNase
Kvantitet 30 U
Produkttyp Ribonukleas H