Läs mer
Invitrogen™ Ribonukleasinhibitor, klonad
Produktkod. 10674033
Kvantitet:
1000 U
Förpackningsstorlek:
1ku
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10674033
Brand: Invitrogen™ 15518012
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Ribonuclease Inhibitor, Cloned tillhandahålls med 10 000 enheter/ml i 20 mM HEPES-KOH (pH 7,6), 50 mM KCl, 8 mM DTT och 50 % (v/v) glycerol.
Neutral pankreatisk ribonukleasinhibitor
Ribonukleasinhibitor, Cloned är en potent icke-kompetitiv hämmare av neutrala bukspottkörtelribonukleaser.
Tillämpningar: Cellfria översättningssystem. Omvänd transkription av mRNA.
Källa: Rekombinant, renad från E. col i.
Prestanda- och kvalitetstestning: Ingen detekterbar kontaminerande aktivitet observeras i DNA-nicking-, ribonukleas- och proteasanalyser.
Enhetsdefinition: En enhet hämmar 5ng RNas A med 50 % med användning av cytidin 2', 3' cykliskt monofosfat (cCMP) som substrat.
PCR och realtids-PCR, omvänd transkription
Beställningsinfo
Fraktsätt: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 50 mM
Innehåll och lagring Ribonuclease Inhibitor, Cloned tillhandahålls med 10 000 enheter/ml i 20 mM HEPES-KOH (pH 7,6), 50 mM KCl, 8 mM DTT och 50 % (v/v) glycerol. Förvara vid -20 °C.
Kvantitet 1000 U
Frakt skick Torr is