Läs mer
Invitrogen™ S.N.A.P.™ Plasmid-DNA MidiPrep Utrustning
Kvantitet:
20 förberedelser
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Innehåller
S.N.A.P. MidiPrep filtrera kolumner, S.N.A.P. MidiPrep DNA-bindningskolonner, lysbuffert, bindningsbuffert, tvättbuffert, 4X sluttvätt, resuspensionsbuffert, utfällningssalt och RNas A
De S.N.A.P.™ MidiPrep Kit är medelstora plasmid-DNA-reningskit designat för snabb och enkel rening av rent plasmid-DNA från –10 100 ml övernattkultur (Figur 1). De S.N.A.P. MidiPrep proceduren tar bara 40 minuter.
- Lysera celler och filtrera skräp med S.N.A.P. filtreringskolumn
- Applicera genomströmning på S.N.A.P.™ DNA-bindande kolonn
- Tvätta kolonnen
- Eluera ren, supercoiled plasmid-DNA i vatten eller TE-buffert
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara S.N.A.P.™ MidiPrep filtrera kolumner, S.N.A.P.™ MidiPrep DNA-bindande kolonner, lysbuffert, bindningsbuffert, tvättbuffert och 4X slutlig tvätt vid rumstemperatur. Förvara återsuspensionsbufferten, utfällningssaltet och RNas A vid +4 °C. Alla reagenser är garanterade stabila i 6 månader när de förvaras på rätt sätt. |
| Formatera | Sats |
| Isoleringsteknik | Spinnkolonn |
| skala | Midi |
| Provtyp | Bakteriekultur |
| Slutlig produkttyp | Plasmid-DNA |
| För användning med (applikation) | Sekvensering, kloning, transformation, transfektion, in vitro-transkription |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell) |
| Prep Skala | 100-200μ g (Medium-Scale) Plasmid DNA |
| Produktlinje | S.N.A.P. |
| Visa mer |