Läs mer
Invitrogen™ SuperScript™ II Omvänd Transcriptase
Beskrivning
Invitrogen SuperScript II omvänt transkriptas är ett genetiskt modifierat MMLV omvänt transkriptas (RT) med reducerad RNas H-aktivitet och ökad termisk stabilitet jämfört med vildtyp MMLV RT. Mutationer i RNas H-domänen av enzymet eliminerar nedbrytning av RNA under första-strängs cDNA-syntes, vilket resulterar i högre utbyten av fullängds-cDNA.
SuperScript omvända transkriptaser är de mest pålitliga och mest använda RT:erna med över 50 000 citeringar, recensioner och publikationer hittills. Enzymet renas till nästan homogenitet från E. coli innehållande den modifierade pol-genen från Moloney Murine Leukemia Virus.
Funktioner i SuperScript II omvänt transkriptas inkluderar:
- Höga cDNA-utbyten och mer fullängdsprodukt
- Generering av cDNA upp till 12,3 kb
- Förstasträngs-cDNA-syntes vid högre temperaturer än konventionell MMLV RT
Obs:
Den senaste medlemmen i SuperScript RT-familjen, SuperScript IV omvänt transcriptas (kat.nr 18090010), har förbättrad termostabilitet, processivitet, utbyten och prestanda med alla RNA-prover, inklusive de med suboptimal renhet eller integritet.
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 200 U/μl |
| Innehåll och lagring | • SuperScript II omvänt transkriptas, 50μ L (10 000 enheter vid 200 U/μ L) • 5X förstasträngsbuffert • 100 mM DTT Förvara i– 20 °C. |
| Formatera | Fristående enzym |
| GC-rik PCR-prestanda | Hög |
| Reaktionshastighet | 50/50 |
| Teknik | Omvänd transkription |
| Optimal reaktionstemperatur | 42 °C |
| Kvantitet | 10 000 enheter |
| Omvänt transkriptas | SuperScript II |
| Ribonukleas H-aktivitet | Minskad |
| Visa mer |