Läs mer
Invitrogen™ Exponent™ III omvänt transkriptas
Beskrivning
Invitrogen SuperScript III omvänt transkriptas är ett genetiskt konstruerat MMLV omvänt transkriptas (RT) som skapats genom införandet av flera mutationer för minskad RNas H-aktivitet, ökad halveringstid och förbättrad termisk stabilitet. SuperScript III RT erbjuder högre cDNA-utbyten, förbättrade cDNA-längder, förbättrad effektivitet på GC-rika mål-RNA och totalt sett bättre prestanda än vildtyps-MMLV och MMLV RNas H-minus-enzymer.
SuperScript RT är de mest pålitliga och mest använda RT:erna med över 50 000 citeringar, recensioner och publikationer hittills. Enzymet renas till nästan homogenitet från E. coli innehållande den modifierade pol-genen från Moloney Murine Leukemia Virus.
Funktioner i SuperScript III omvänt transkriptas inkluderar:
- Förstasträngs-cDNA kan syntetiseras vid temperaturer upp till 55°C
- cDNA kan genereras från 100 bp till > 12 kb
- Ökad specificitet
- Höga utbyten av cDNA och fullängdsprodukter
Obs:
Den senaste medlemmen i SuperScript RT-familjen, SuperScript IV omvänt transcriptas (kat.nr 18090010), har förbättrad termostabilitet, processivitet, utbyten och prestanda med alla RNA-prover, inklusive de med suboptimal renhet eller integritet.
Beställningsinfo
Fraktsätt: Torr is
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 200 U/μl |
| Innehåll och lagring | • SuperScript™ III omvänt transkriptas, 4 x 50μ L (4 x 10 000 enheter vid 200 U/μ L) • 5X förstasträngsbuffert, 4 x 1 ml • DTT, 4 x 500μ L (100 mM) förvara i– 20 °C. |
| Formatera | Fristående enzym |
| GC-rik PCR-prestanda | Hög |
| Reaktionshastighet | 30 till 50 min. |
| Teknik | Omvänd transkription |
| Optimal reaktionstemperatur | 50 °C |
| Kvantitet | 4 x 10 000 enheter |
| Omvänt transkriptas | SuperScript III |
| Ribonukleas H-aktivitet | Minskad |
| Visa mer |