Läs mer
Invitrogen™ TA Cloning™ Kit, med pCR ™2.1 Vector och One Shot™ TOP10F' Kemiskt kompetent E. coli
Produktkod. 10422282
Antal reaktioner:
20 reaktioner
40 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10422282
Brand: Invitrogen™ K203001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Ger en snabb kloningsstrategi i ett steg för att direkt infoga enTaq -amplifierad PCR-produkt till plasmidvektor
De TA Cloning Kit använder pCR2.1-kloningsvektorn och ExpressLink™ T4 DNA-ligas för att generera en ligeringsprodukt i ett femton minuters ligeringssteg vid rumstemperatur. Reaktioner ger vanligtvis resultat> 80 % rekombinanter innehållande inlägg.
  • Snabbt och bekvämt: 15 minuters ligering i rumstemperatur
  • Effektiv: blå/vit avskärmning och> 80% kloner med korrekt infogning
  • Flexibel: val av kanamycin- eller ampicillinresistens för flexibelt val av antibiotika
  • Problemfritt: eliminerar alla enzymatiska modifieringar av PCR-produkten
  • Strömlinjeformad: kräver inte användning av PCR-primrar som innehåller restriktionsställen
  • 3'-T överhäng för direkt ligering avTaq -förstärkta PCR-produkter
  • T7-promotor för in vitro RNA-transkription och sekvensering
  • Mångsidig polylinker med flankerande Eco R I-platser för enkel utskärning av skär
  • M13 framåt och bakåt primerställen för sekvensering
  • Hur TA Cloning™ Fabrik
  • Taqpolymeras har icke-mallberoende aktivitet som adderar enstaka deoxyadenosin (A) till 3'-ändarna av PCR-produkter
  • Den linjäriserade vektorn som tillhandahålls i detta kit har enstaka 3'-deoxitymidin (T)-rester
  • Tillåter PCR-inlägg att ligera effektivt med vektor
  • Kitkonfigurationer
  • TA Cloning™ Satsen erbjuds i en mängd olika konfigurationer: utan kompetenta celler (K2020-20 och K2020-40), med en Shot™ INVF' kemiskt kompetenta E. coli (K2000-01 och K2000-40), med en Shot™ TOP10F' kemiskt kompetent E. coli (K2030-01 och K2030-40), och med en Shot™ TOP10 Kemiskt kompetent E. coli (K2040-01 och K2040-40) i 20- och 40-reaktionssatsstorlekar
Kloning, PCR Kloning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bakterie- eller jäststam TOP10F ́
Celltyp Kemiskt kompetent E. coli
Kloningsmetod TA Cloning
Innehåll och lagring TA Cloning™ kit innehåller linjäriserad ™pCR 2.1 vektor, ExpressLink™ T4 DNA-ligas, 5X ExpressLink™ T4 DNA-ligeringsbuffert, dNTPs, 10X PCR-buffert, sterilt vatten och kontroller. De kompetenta cellsatserna innehåller ett Shot™ kemiskt kompetent E. coli , SOC-medium och en superspolad kontrollplasmid.
Store One Shot™E. coli vid -80 °C. Förvara alla andra komponenter vid -20 °C. Alla reagenser är garanterade stabila i 6 månader när de förvaras på rätt sätt.
Formatera Sats
För användning med (applikation) PCR-kloning
Antal reaktioner 20 reaktioner
Produktlinje One Shot
Produkttyp Kloningssats
Promotor T7
Kvantitet 20 reaktioner
Vektor pCR2.1