Läs mer
Invitrogen™ Totalt exosomisoleringsreagens (från andra kroppsvätskor)
Kvantitet:
6 ml
Förpackningsstorlek:
6ml
Beskrivning
Total Exosome Isolation Reagent från andra kroppsvätskor möjliggör snabb och effektiv anrikning av intakta exosomer från cerebrospinalvätska (CSF), asciticvätska, fostervatten, mjölk och saliv med ett protokoll som är skalbart beroende på din provstorlek.
- Maximera återvinningen av intakta exosomer för alla typer av nedströmsapplikationer
- Isolera enkelt exosomer med vårt enkla och pålitliga protokoll
- Undvik tidskrävande ultracentrifugering
- Maximera —flexibiliteten kan skalas upp eller ned beroende på provstorleken
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara vid 2 –8 °C. |
| Produkttyp | Total exosom isolering |
| Slutlig produkttyp | Exosomer |
| Formatera | Vätska |
| Kvantitet | 6 ml |