Läs mer
Invitrogen™ TrackIt™ 1 Kb Plus DNA-stege
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10540703
Kvantitet:
50μ g
Förpackningsstorlek:
100 reaktioner
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10540703
Brand: Invitrogen™ 10488085
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
TrackIt™ 1 Kb Plus DNA-stege (0,1 μg/μ L) i 10 mM Tris-HCl (pH 7,5), 10 mM EDTA (pH 8,0), 0,06 % XCFF, 0,6 % tartrazin och 5 % glycerol; För 100 ansökningar
Lämplig för dimensionering av linjära dubbelsträngade DNA-fragment från 100 bp till 12 kb
TrackIt™ 1Kb Plus DNA Ladder framställs från plasmid som innehåller upprepningar av 1 000 bp DNA-fragment. 1 650 bp-bandet genereras från pUC och alla band< 1 000 bp är från lambda-DNA. TrackIt 1Kb Plus DNA Ladder är formulerad med två unika spårningsfärgämnen, Xylene Cyanol FF (XCFF) och tartrazin, som gör det möjligt att visuellt spåra DNA-migrering under elektrofores och även indikera när maximal upplösning uppnås. Spårningsfärgämnen döljer inte visualisering av DNA-band i stege eftersom färgämnen går utanför gränserna för de flesta DNA-band i stege.
  • Består av 12 band i steg om 1 000 bp i storlek från 1 till 12 Kb, ett 1 650 bp fragment och vektor-DNA-fragment från 100 till 850 bp
  • Orienteringsdubblett vid 1 650 bp och 2 000 bp för enkel referens
  • Formulerad med unika spårningsfärgämnen, XCFF och tartrazin
  • Designad för användning med E-Gel™ agarosgeler och TBE/TAE agarosgeler
  • Levereras i färdigt format, stabil vid rumstemperatur
  • Visualiseras med etidiumbromid eller SYBR™ Grön färgning
  • Kompatibel med agarosgeler E-Gel™ geler
Akrylamidgelelektrofores, agarosgelelektrofores, DNA- och RNA-rening och analys, nukleinsyragelelektrofores och blotting
Beställningsinfo
Frakt skick: Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt eller torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •500 μL TrackIt 1 Kb Plus DNA-stege
• 1 ml 6X TrackIt Cyan/Orange Loading Buffer
Förvaras i rumstemperatur eller vid 4 °C i upp till 6 månader. Under längre perioder, förvara vid -20 °C.
Koncentration 0,1μ g/μ L
Gel typ Agaros
Produkttyp DNA-stege
Klar att ladda Ja
Provladdningsvolym 1 mL
Storleksintervall 100 till 15 000 bp
Volym (metrisk) 500 μL
Gelkompatibilitet Agarosgel
Gröna funktioner Hållbar förpackning
Antal reaktioner 100 ansökningar
Produktlinje TrackIt
Kvantitet 50μ g
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på torr is
Teknologi Individuella DNA-fragment som är kromatografirenade