Läs mer
Invitrogen™ UltraPure™ DEPC-behandlat vatten
Kvantitet:
4 x 1.25 mL
1 L
4 x 100 mL
Förpackningsstorlek:
1 L
400ml
Paket med 4
Beskrivning
UltraPure™ DEPC-behandlat vatten är lämpligt för användning med RNA. Den framställs genom inkubering med 0,1 % dietylpyrokarbonat (DEPC) och autoklaveras sedan för att avlägsna DEPC. Sterilfiltrerad.
Prestanda- och kvalitetstestning: Ingen DNas- eller RNase-aktivitet upptäcktes.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Kvalitet | Molekylärbiologi |
| Förpackning | Flaska |
| Behandling(er) | DEPC-Treated |
| Kvantitet | 4 x 100 mL |
| Reningsmetod | Autoclaved, Membrane-Filtered |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Produktlinje | UltraPure |