Läs mer
Invitrogen™ UltraPure™ Glycerol
Kvantitet:
500 mL
3.8 L
Förpackningsstorlek:
500ml
Varje
Beskrivning
- UltraPure Glycerol är lämplig för koncentration och lagring av enzymer vid låga temperaturer
- En 50 % (v/v) lösning fryser inte vid -20 °C
- Eftersom den har en densitet på 1,26 g/ml används glycerol ofta som en komponent i elektroforesladdningsbuffertar
- UltraPure Glycerolgradienter kan användas för att rena proteiner, bakteriofager eller organeller
- Omdestillerad UltraPure Glycerol är≥ 99% ren
- Ingen DNas-, RNas- eller proteasaktivitet upptäcktes
- Förvara i rumstemperatur
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycerol |
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| Produktlinje | UltraPure |
| Renhet | Molekylärbiologi betyg |
| Kvantitet | 500 mL |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Form | Vätska |