Läs mer
Invitrogen™ UltraPure™ Fenol: Kloroform: Isoamylalkohol (25:24:1, v/v)
Kvantitet:
100 ml
400 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Beskrivning
- Reagenset består av mycket ren kloroform, isoamylalkohol och UltraPure™ Fenol mättad med Tris-HCl
- När blandningar extraheras med fenol:kloroform:isoamylalkohol, denatureras proteiner och samlas upp i den organiska fasen eller i mellanfasen, medan nukleinsyror förblir i vattenfasen
- UltraPure™ Fenol: Kloroform: lsoamyl Alkohol innehåller inga konserveringsmedel
- Den är förpackad under en inert gas i splittringsbeständiga, plastbelagda bärnstensfärgade flaskor
- Lösningens utseende utvärderas vid rumstemperatur
- Ingen RNas- eller DNas-aktivitet detekteras
- Förvara i kylen vid 2 °C till 8 °C
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fenoler |
| Innehåll och lagring | Förvara i kylskåp (2–8 °C). |
| pH | 8.05 |
| Produktlinje | UltraPure |
| Renhet | Molekylärbiologi betyg |
| Kvantitet | 400 ml |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Form | Vätska |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- UltraPure Phenol:Chloroform:IsoamylAlcohol(25:24:1,v/v)
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 1
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- H372-Orsakar organskador.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Innehåller: Chloroform, Phenol,3-methyl-1-butanol