Läs mer
Invitrogen™ UltraPure™ SDS-lösning, 10 %
Beskrivning
UltraPure 10 % SDS Solution är en förblandad vattenlösning innehållande 10 % natriumdodecylsulfat (SDS). SDS är ett proteindenatureringsmedel som används i polyakrylamidgelelektrofores för molekylviktsbestämningar.
- Används för att dissociera nukleinsyra-proteinkomplex i DNA-extraktionsprotokoll, för att störa cellmembran och för att förbereda förhybridiserings- och hybridiseringslösningar
- Hållbar förpackning
DNA& RNA-rening& Analys, DNA-extraktion, genuttrycksanalys& Genotypning, Allmänna gDNA-reningsreagenser och tillbehör, genomisk DNA-rening, mikroarrayanalys, Northern Blotting, Nukleinsyragelelektrofores och -blotting, Southern Blotting
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| Produkttyp | SDS-lösning |
| Form | Vätska |
| För användning med (applikation) | Nukleinsyragelelektrofores, blotting, DNA-extraktion |
| Produktlinje | UltraPure |
| Kvantitet | 4 x 100 ml |
| Reagenstyp | SDS |
| Frakt skick | Rumstemperatur |