Läs mer
Invitrogen™ UltraPure™ TBE-buffert, 10X
Kvantitet:
1 L
10 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Varje
Beskrivning
UltraPure 10X TBE Buffer är en sterilfiltrerad lösning av 1 M Tris, 0,9 M borsyra och 0,01 M EDTA som används för att förbereda 1X buffert för polyakrylamid- och agarosgelelektrofores.
- UltraPure 10X TBE Buffer finns i 1 L plastflaska/10 L Cubitainer™ låda
- Prestanda- och kvalitetstestning: Ingen DNas-, RNas- eller proteasaktivitet upptäcktes. Hållbar förpackning
Akrylamidgelelektrofores, DNA& RNA-rening& Analys, nukleinsyragelelektrofores& Blotting
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Buffert | Löpande buffert |
| Koncentration | 10 X |
| Innehåll och lagring | Innehåll: En flaska (1 L) UltraPure™ 10X TBE Buffert Förvaring: Rumstemperatur |
| Formatera | Flaska |
| Gelkompatibilitet | Polyakrylamidgeler, agarosgeler |
| För användning med (applikation) | Nukleinsyragelelektrofores, blotting |
| Produktlinje | UltraPure |
| Produkttyp | TBE-buffert |
| Kvantitet | 1 L |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- TBE BUFFER, 10X
- Fara
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1
- H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: boric acid
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur