Läs mer
Invitrogen™ UltraPure™ Agaros
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10264544
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10264544
Brand: Invitrogen™ 16500500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Lätthällbar pip minskar spill och föroreningar
UltraPure™ Agaros är en polysackarid som används för storleksbaserad separation av nukleinsyror i agarosgelelektroforesapplikationer. UltraPure™ Agaros är idealiskt för att lösa upp DNA- och RNA-fragment från 100 bp till> 30 kb
  • Idealisk för analys och återvinning av DNA och RNA för rutintillämpningar
  • Stark gelstruktur möjliggör bättre hantering och mindre brott
  • Kan användas i proteinelektroforesapplikationer som Ouchterlony (antigen-antikroppsinteraktionsanalys) och radiell immundiffusion (RID) (antigenkvantifieringsanalys)
  • Förbättrad förpackning
  • Prestanda- och kvalitetstestning
Agarosgelelektrofores, DNA& RNA-rening& Analys, nukleinsyragelelektrofores& Blotting
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Innehåll: 1 påse innehållande 500 g av UltraPure™ Agarose
Förvaring: °15 C till °30 C
Produkttyp Agaros
Separationsintervall 100 till> 30 000 bp
Form Pulver
För användning med (applikation) Nukleinsyragelelektrofores, proteinelektrofores, blotting
Gelkompatibilitet Agarosegeler
Gröna funktioner Hållbar förpackning
Smältpunkt Standard smältpunkt
Antal reaktioner 2500
Produktlinje UltraPure
Kvantitet 500 g