Läs mer
Invitrogen™ X-Gal
Description
X-Gal (5-brom-4-klor-3-indolyl-β -D-galaktosid) är ett histokemiskt substrat förβ -galaktosidas. Detta substrat ger en blå fällning vid hydrolys, vilket gör den lämplig för användning i immunoblotting eller immuncytokemiska analyser. Bakterier som innehåller aktivaβ -galaktosidas producerar blå kolonier när de odlas på plattor som innehåller X-Gal. X-Gal levereras som vita kristaller och är löslig i dimetylformamid.
Primära applikationer
- Blå-vit —screening detekterar funktionellβ -galaktosidas (reportergenuttryck)
- Histokemisk detektion avβ -galaktosidasaktivitet i fixerade vävnader
- X-gal överlagringsanalys
Hitta det medieformat som passar dina behov
Vi erbjuder många färdiga att använda mediaformuleringar, såsom LB Broth (10855001), Terrific Broth (A1374301) eller SOC återvinningsmedium (15544034).
Vi erbjuder även IPTG (15529019) för blå-vit screening.
Utforska andra medieformat för bakterietillväxt.
Informations sur la commande
Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is.
Spécification
Spécification
| Kemiskt namn eller material | 5-brom-4-klor-3-indolyl-β -D-galaktosid |
| Innehåll och lagring | •X-Gal, pulver, 1 g |
| Detektionsmetod | Kolorimetrisk |
| Beskrivning | X-Gal, cellpermeant |
| Formatera | Flaska |
| För användning med (applikation) | Immunblotting |
| Produkttyp | X-Gal substrat |
| Kvantitet | 1 g |
| Frakt skick | Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is |
| Form | Pulver |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.