Läs mer
Invitrogen™ Zero Blunt™ TOPO™ PCR Cloning Kit, med en Shot™ TOP10 Kemiskt kompetenta E. coli -celler
Kvantitet:
10 reaktioner
25 reaktioner
50 reaktioner
Förpackningsstorlek:
10 reaktioner
Varje
Beskrivning
Innehåller
Linearized and topoisomerase I-activated pCR™Blunt II-TOPO™ vector; Salt solution; dNTPs; Control template; M13 forward and reverse primers; Sterile water; One Shot™ Chemically Competent or Electrocomp™ E. coli; S.O.C. medium; Supercoiled pUC19 control plasmid
- Varje kit har Zero Blunt™ TOPO™ vektor som innehåller ccdB-genen för positiv selektion, som endast tillåter tillväxt av plasmidvektorer med rekombinanter
- Finns med en mängd olika kompetenta celler, eller utan kompetenta celler
- Gå snabbt —och enkelt från PCR till kloner i bara 3 steg, inklusive en 5-minuters kloningsreaktion
- Effektivt —få upp till 95% kloner med korrekt infogning
- Beprövad —möjliggör pålitlig prestanda i över ett decennium med över 20 000 citeringar
- Enkel— inget ligas, post-PCR förfaranden eller PCR-primrar som innehåller specifika sekvenser som krävs
- Noggrann —för användning med high fidelity DNA-polymeraser, inget behov av A-överhäng på PCR-produkt
- PCR ™Blunt II-TOPO™ vektor är designad för kloning av trubbiga PCR-produkter genererade av termostabila korrekturläsande polymeraser som t.ex. Platinum™ Pfx DNA-polymeras.
- Tillåter direkt selektion av rekombinanter via störning av den dödliga E. coli -genen ccdB. Vektorn innehåller ccdB-genen fuserad till C-terminalen av LacZα fragment. Ligering av en trubbig PCR-produkt stör uttrycket av LacZα -ccdB-genfusion, som tillåter tillväxt av endast positiva rekombinanter vid transformation. Celler som innehåller icke-rekombinant vektor dödas vid utstrykning. Därför krävs ingen blå/vit screening.
- Använder TOPO™ kloningsteknologi, det finns inget behov av PCR-primrar som innehåller specifika sekvenser, post-PCR procedurer, vektorpreparering eller andra tidsintensiva DNA-manipulationssteg. Lägg bara till din PCR-reaktion direkt till den medföljande topoisomerasladdade vektorn, inkubera 5 minuter och transformera E. coli -kompetenta celler.
- Zero Blunt™ TOPO™ PCR-kloningskit för direkt införande av trubbiga PCR-produkter i en plasmidvektor kan köpas med en mängd olika kompetenta celler som ger olika fördelar
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
Specifikationer
Specifikationer
| Bakterie- eller jäststam | TOP10 |
| Celltyp | Kemiskt kompetent |
| Kloningsmetod | Trubbig TOPO™ |
| Innehåll och lagring | Ruta 1: • Linjäriserad och topoisomeras I-aktiverad ™pCR trubbig II-TOPO™ vektor • Saltlösning • dNTP:er • Kontrollmall • M13 framåt och bakåt primers • Sterilt vatten Förvaras vid -5 till -30 °C. Alla reagenser är stabila i 6 månader när de förvaras på rätt sätt. Ruta 2: • En Shot™ Kemiskt kompetent eller Electrocomp™E. coli • SOC medium • Supercoiled pUC19 kontrollplasmid Lagras vid -68 till -85 °C. |
| Formatera | Sats |
| Produktlinje | One Shot |
| Produkttyp | PCR Cloning Kit |
| Promotor | SP6 |
| Kvantitet | 50 reaktioner |
| Vektor | Trubbiga DNA-kloningsvektorer |