Läs mer
Jodbromidlösning, EP-klass, Reagecon™
Handla allt Reagecon Produkter
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Saneringsuppenbart
Förpackningsstorlek:
1 L
Beskrivning
Jodmonobromid är en interhalogenförening som används i vissa typer av jodometri som en källa till I + .
- Tillverkad i en ISO 9001-kompatibel anläggning enligt Eu. Ph. Kapitel 4 (4.1.1) riktlinjer
- Försedd med ett analysintyg och en etikett som visar parti och utgångsdatum
- Redo att använda reagens eliminerar tid och arbete för att förbereda exakta reagenser och volymetriska lösningar
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Iodine monobromide |
| CAS | 7789-33-5, 64-19-7 |
| Färg | Orange-röd |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 1 L |
| Molekylformel | BrI |
| MDL-nummer | MFCD00011353 |
| Synonym | iodine monobromide, iodine bromide, iodobromine, iodine bromide ibr, unii-g0k622rd9n, iodinemonobromide, iodobromane, bromoiodine, jodmonobromid, hanus solution |
| Löslighetsinformation | Freely soluble in water, in alcohol and in glacial acetic acid |
| InChI-nyckel | CBEQRNSPHCCXSH-UHFFFAOYSA-N |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- IODINE BROMIDE SOLUTION
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: Acetic Acid, IodineBromide