Läs mer
jodmonoklorid, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11373478
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11373478
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039104.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7790-99-0 | ClI | 162.35 g/mol
ICl används som katalysator vid organisk syntes. Det är källan till elektrofilt jod i syntesen av vissa aromatiska jodider. Det används för att bestämma jodvärdet för ett ämne.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7790-99-0
Molekylformel ClI
Molekylvikt (g/mol) 162.35
MDL-nummer MFCD00011354
InChI-nyckel QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodine monochloride, iodine chloride, iodochlorine, iodine chloride icl, chloroiodide, wijs' chloride, iodinemonochloride, chlorine iodide, unii-0smg5nlu45, protochlorure d'iode french
PubChem CID 24640
IUPAC-namn jodkloran
LEDER ClI
Specifikationer
Kokpunkt 96°C to 98°C
Kemiskt namn eller material Iodine Chloride
Smältpunkt 25°C to 27°C
Fysisk form Crystalline, Liquid
Kvantitet 100 g
Beilstein 3902972
Löslighetsinformation Soluble in water,alcohol,ether,carbon disulfide.
Formel vikt 162.36
Känslighet Light and moisture sensitive
Densitet 3.1822
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.