Läs mer
Jodlösning, volumetrisk, 0,025 MI 2 (0,05 N), Honeywell Fluka™
Produktkod. p-7120489 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Produktkod. 15665430
Brand: Honeywell-Fluka 405353100ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Volumetrisk, 0,025 M I2 (0,05N)
Honeywell´s high-quality titration products cover the complete titration workflow and include:
  • Solutions for volumetric titration (acids, bases, or salts)
  • Buffers available as concentrates or ready-to-use
  • Reagents for complexometry:
    • Aminopolycarboxylic acids (EDTA/NTA analogs)
    • Masking agents
  • Indicators for volumetric and complexometric titrations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7553-56-2
Molekylformel I2
Molekylvikt (g/mol) 253.81
MDL-nummer MFCD00011355 MFCD00164163
InChI-nyckel PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
IUPAC-namn molecular iodine
LEDER II
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iodine solution
Namnnotering Volumetric, 0.025M I2 (0.05N)
Kvantitet 100 mL
Beilstein 3587194
Formel vikt 253.81g/mol
Förpackning Glass Bottle
Utseende Liquid
Densitet 1.03g/mL at 25°C