Läs mer
Iodoacetic Anhydride, 97%
Produktkod. p-149653 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 10043720
Brand: Thermo Scientific Acros 307592500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 54907-61-8 | C4H4I2O3 | 353.88 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54907-61-8
Molekylformel C4H4I2O3
Molekylvikt (g/mol) 353.88
MDL-nummer MFCD00001080
InChI-nyckel RBNSZWOCWHGHMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodoacetic anhydride, di iodoacetic anhydride, acmc-20akq5, iodoacetic acid anhydride, 2-iodoacetyl 2-iodoacetate, acetic acid, iodo-, anhydride, acetic acid, 2-iodo-,1,1'-anhydride, iodoacetic anhydride, technical t
PubChem CID 2733254
IUPAC-namn (2-jodacetyl)-2-jodacetat
LEDER C(C(=O)OC(=O)CI)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iodoacetic anhydride
Smältpunkt 43.0°C to 49.0°C
Färg Gult
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (ICH2CO)2O
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 353.88
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.