Läs mer
(Iodomethyl)cyclopentane, 98+%, stab. with copper
Produktkod. 11401020
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11401020
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B25391.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 27935-87-1 | C6H11I | 210.06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27935-87-1
Molekylformel C6H11I
Molekylvikt (g/mol) 210.06
MDL-nummer MFCD03453190
InChI-nyckel DUMSKQUKLVSSII-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodomethyl cyclopentane, cyclopentylmethyl iodide, cyclopentane, iodomethyl, cyclopentyliodomethane, acmc-20akpz, cyclopentylmethyliodide, iodomethyl-cyclopentane, cyclopentanemethyl iodide
PubChem CID 2762531
IUPAC-namn jodmetylcyklopentan
LEDER ICC1CCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Iodomethyl)cyclopentane
Namnnotering stabilized with copper
Densitet 1.614
Kokpunkt 78°C (17 mmHg)
Flampunkt 92°C (198°F)
Brytningsindex 1.542
Kvantitet 25 g
Känslighet Light Sensitive
Formel vikt 210.06
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.