Läs mer
Thermo Scientific™ Jonbytarkassetter i rostfritt stål (tryckbeständiga).
Produktkod. p-6024286 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Flödeshastighet:
1000 l/timme
2000 l/timme
300 l/timme
950 l/timme
Kapacitet:
1500 l
2000 l
2800 l
4000 l
6000 l
7000 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11356991
Brand: Thermo Scientific™ 02.1500
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa kassetter av rostfritt stål är klara att ansluta för 300 till 3000 l/timme och är praxisbeprövade system med blandad bädd för helt avmineraliserat vatten.
Klar att ansluta för krav på 300 till 3000 l/tim är Thermo Scientific™ jonbytarkassetter i rostfritt stål system med blandade bäddar för helt avmineraliserat vatten, beprövade i praktiken.
Optimal prestanda säkerställs av flödesdesignen och de kvalitetskontrollerade jonbytarhartserna. Tillhandahåll helt avmineraliserat vatten med endast en mycket låg konduktivitet.
För att fungera tillförlitligt kräver jonbytarkassetter inte bara högkvalitativa blandbäddshartser utan också en pålitlig regenereringsteknik i kombination med högkvalitativa kemiska produkter. Våra regenereringstjänster har registrerade bevis på kapacitet och kvalitet för varje skapad batch. Dessa poster inkluderar:
  • Mottagningskontroll
  • Batchtestprotokoll
  • TOC-övervakning
  • DIN EN ISO 9001:2000
Gemensamma specifikationer för alla avjonisatorer inkluderar:
  • Alla kassetter är trycktåliga upp till 10 bar
  • Vattentemperaturen är max 30°C
  • Materialet till kassetten är rostfritt stål V4A
  • Kontakterna är R3/4 tum
  • Väggfäste för varje kassett ingår inte, men kan beställas med artikelnummer 03.1405
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning DI 1500 Ion Exchange Stainless Steel (pressure resistant) Cartridges
Kapacitet 1500 l
Flödeshastighet 300 l/timme
Material Rostfritt stål
Reningsmetod Jonbytare
Hartstyp Mixed Bed
För användning med (utrustning) GenPure™ , GenPure Pro, GenPure xCAD, MicroPure™
Renhet 0,1 till 20 μ S/cm
Typ Jonbyteskassett
Höjd (metrisk) 410 mm
Diameter (metrisk) 240 mm
Nettovikt (metrisk) 14 kg