Läs mer
Brady™ IP™ 6400 Series Thermal Transfer Printer Band
Produktkod. 12709336
För användning med (utrustning):
BRADY IP™ Serieetikettskrivare, BradyPrinter i5100
Mått (LxB):
300 mx 109 mm (984 fot x 4,3 tum)
300 mx 40 mm (984 fot x 1,5 tum)
300 mx 60,00 mm (984 fot x 2,36 tum)
300 mx 83 mm (984 fot x 3,27 tum)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12709336
Brand: Brady™ 110382
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högdensitetsband med utmärkt lösningsmedel, hög värme och super reptålighet
  • Hartsformulering
  • Svart färg
Kompatibel med ett brett utbud av skrivare:
  • IP300, IP600 (F kat.11-878-501)
  • BBP72, BBP81, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, Bradyprinter PR Plus, Bradyprinter PR Plus 600, PAM 3000, Tagus T200 , Tagus T300, termiska överföringsskrivare (F kat. 22-500-855)
  • BBP11 (F kat.11-878-521)
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RoHS 2002/95/EG
Typ av lim Non-adhesive
Färg Svart
Avsluta Gloss
Formatera Label
Material Harts
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik None
Produkttyp Thermal Transfer Printer Label
Sterilitet Non-sterile
För användning med (utrustning) BRADY IP™ Serieetikettskrivare, BradyPrinter i5100
Kvantitet 1 st
Tjocklek (engelska) 0.00018 in.
Tjocklek (metrisk) 0.0045 mm
Mått (LxB) 300 mx 40 mm (984 fot x 1,5 tum)
Längd (engelska) 984 ft.
Längd (metrisk) 300 m
Bredd (engelska) 1,57 tum.
Bredd (metrisk) 40.00 mm
Diameter (engelska) 1 tum
Diameter (metrisk) 2.54 cm
Alternativt artikelnummer 110382