Läs mer
Thermo Scientific Chemicals IR-125, laserkvalitet
Produktkod. p-149612 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 mg
500 mg
2 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100mg
2g
500mg
Produktkod. 10321541
Brand: Thermo Scientific Chemicals 412541000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3599-32-4 | C43H47N2NaO6S2 | 774.967 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3599-32-4
Molekylformel C43H47N2NaO6S2
Molekylvikt (g/mol) 774.967
MDL-nummer MFCD00013078
InChI-nyckel MOFVSTNWEDAEEK-UHFFFAOYSA-M
Synonym Indocyanine Green
PubChem CID 132274068
ChEBI CHEBI:31696
IUPAC-namn natrium;4-[(2E)-2-[(2E,4E,6Z)-7-[1,1-dimetyl-3-(4-sulfonatobutyl)benso[e]indol-3-ium-2-yl]hepta-2,4,6-trienyliden]-1,1-dimetylbenso[e]indolan-1-yl]butat
LEDER CC1(C(=[N+](C2=C1C3=CC=CC=C3C=C2)CCCCS(=O)(=O)[O-])C=CC=CC=CC=C4C(C5=C(N4CCCCS(=O)(=O)[O-])C=CC6=CC=CC=C65)(C)C)C.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material IR-125
Smältpunkt 235.0°C
Merck Index 15, 5002
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in methanol, dmso, acetonitrile
Infrarött spektrum Authentic
Lambda Max 784nm (in methanol)
Formel vikt 774.97
Kvalitet Ren
Molar absorptionskoefficient 237500L/(mole.cm) (dried sample)
Förpackning Glasflaska
Färg Brun till grön
Kvantitet 100 mg
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • IR-125
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.