Läs mer
Iron(II) oxalate dihydrate, 99%
Produktkod. 11495553
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
Produktkod. 11495553
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13479.0B
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6047-25-2 | C2H4FeO6 | 179.89 g/mol
Den används som fotografisk framkallare för silverbromid-gelatinplattor. Det ger grönbrun nyans till optiskt glas (solglasögon, vindrutor, järnvägsvagnsfönster), för dekorativa glasvaror, pigment för plast, färger och lacker. Det fungerar som reagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Den används som fotografisk framkallare för silverbromid-gelatinplattor. Det ger grönbrun nyans till optiskt glas (solglasögon, vindrutor, järnvägsvagnsfönster), för dekorativa glasvaror, pigment för plast, färger och lacker. Det fungerar som reagens.
Löslighet
Lösligt i vatten. Olösligt i ättiksyra.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Det är inte avsett för diagnostiska och terapeutiska ändamål. Undvik kontaminering med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6047-25-2
Molekylformel C2H4FeO6
Molekylvikt (g/mol) 179.89
MDL-nummer MFCD00150040 MFCD00012475
InChI-nyckel NPLZZSLZTJVZSX-UHFFFAOYSA-L
Synonym ferrous oxalate dihydrate, unii-z6x3ybu50d, z6x3ybu50d, iron ii oxalate hydrate, iron ii oxalate dihydrate, iron oxalate dihydrate, iron 2+ ; oxalate; dihydrate, iron, diaqua ethanedioato 2--kappao1,kappao2-, t-4, iron ii oxalate dihydrate 250g, iron ii oxalate dihydrate, puratronic™
PubChem CID 516788
IUPAC-namn järn(2+);oxalat;dihydrat
LEDER O.O.[Fe++].[O-]C(=O)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron(II) oxalate dihydrate
Smältpunkt 190°C (decomposition)
Kvantitet 1000 g
Analysprocentintervall 99%
Löslighetsinformation Soluble in water. Insoluble in acetic acid.
Formel vikt 179.90 (143.87 Anhydrous)
Procent renhet 99%
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.28
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iron(II) oxalate dihydrate, Puratronic
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.