Läs mer
Järnstandardlösning, för AAS, 1 mg/ml Fe i 2 till 5 % HNO3, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-220912 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Produktkod. 10103740
Brand: Thermo Scientific Acros 196051000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7439-89-6 | Fe | 55.85 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För atomadsorptionsspektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron standard solution
Namnnotering 1 mg/ml Fe in 2% HNO3
Förpackning Plastflaska
CAS 7439-89-6, 7697-37-2, 7732-18-5
Densitet 7.86
Fysisk form Vätska
Molekylformel Fe
Koncentration 997 to 1003 μg/mL of Fe (3+) in 2% HNO3 (20°C)
MDL-nummer MFCD00010999
Färg Färglös
InChI-nyckel XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Fe]
IUPAC-namn järn
Molekylvikt (g/mol) 55.85
PubChem CID 23925
Kvantitet 100 ml
ChEBI CHEBI:82664
Formel vikt 55.85
Kvalitet AAS
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iron standard solution
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.