Läs mer
WTW™ Järntestsatser
Räckvidd:
0,005 till 5 mg/l
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | För avloppsvatten, dricksvatten, livsmedel |
| För användning med (utrustning) | För PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, spectroFlex, Photoflex fotometrar |
| Inkluderar | Certifikat |
| Antal tester | 180 |
| Räckvidd | 0,005 till 5 mg/l |
| Tillräckligt för | 180 tester |
| Testmetod | Fotometrisk |
| Typ | Zink (Zn) celltestsats |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Fara
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H301 + H311 + H331-Giftigt vid förtäring, hudkontakt eller inandning.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P311-Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/.
- MIXTURE LIST-Innehåller: ammonium thioglycolate, thioglycolic acid