Läs mer
Bochem™ Borstar för järntråd
Produktkod. p-8000569
Längd (metrisk):
270 mm
340 mm
380 mm
420 mm
470 mm
Längd (metrisk) borste:
100 mm
120 mm
130 mm
140 mm
170 mm
För användning med (applikation):
Kolvar
Provrör
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10204131
Brand: Bochem™ 12310
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillverkad med naturliga borst. Bochem™ Järntrådsborstar används för provrör och kolvar.
  • Järntråd, förzinkad
  • Naturliga borst
  • För provrör och flaskor
Specifikationer
Produkttyp Provrörsborste
För användning med (applikation) Provrör
Längd (metrisk) 270 mm
Längd (metrisk) borste 100 mm
Kvantitet 1 st