Läs mer
Micronova™ Riskpåsar
Handla allt Micronova Produkter
Färg:
Gult
Rött
Kapacitet (metrisk):
60 l
61 l
114 l
Sterilitet:
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
Micronova Hazard Bags är tillverkade av FDA-kompatibel, lågdensitet, röd eller gul polyeten och kan användas med BLSSH-serien Micronova BinLiner Står. Biohazard-påsarna är designade för inneslutning och bortskaffande av biomedicinskt avfall och påsarna för farligt material är designade för segregering och bortskaffande av farligt avfall
- Lågdensitetspolyeten Hazard-påsar
- Röda eller gula påsar för biologiska risker och farligt material
- Biohazard-påsar är tydligt märkta med en Biohazard-symbol i svart bläck
- Påsar för farligt material är märkta för avfallssegregering i USA
- 32YE liners fungerar med BLSSH-1515 BinLiner Stå
- 24YE och 25RE fungerar med BLSSH-168 BinLiner Stå
- Mindre påsar med stjärnbotten är idealiska för runda behållare
- Större påsar är plattförslutna
- Bra kompatibilitet med vanliga rengöringsmedel
- Gammabestrålade liners är sterila för aseptiska områden
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 61 l |
| Certifikat och efterlevnad | Intyg om överensstämmelse och intyg om bestrålningsbearbetning; ISO 9001 certifierad anläggning möter ASTM D170910-6 Sterilitetssäkringsnivå Överensstämmer med AAMI Riktlinjer för sterilisering. |
| Beskrivning | Fem vikta liners per dubbelpåse |
| Diameter (metrisk) Yttre | 39 cm |
| Diameter (engelska) Yttre | 15,3 tum |
| Kapacitet (engelska) | 16 gal. |
| Färg | Gult |
| Mått (L x B) | 24 x 36 tum. |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Höjd (metrisk) | 91 cm |
| Visa mer |