Läs mer
Micronova™ Bestrålad vinyl renrumstejp
BIOPHARMA
Produktkod. 12833582 Handla allt Micronova Produkter
Färg:
Genomskinlig
Ljusblå
Vitt
Mått (LxB):
36 yd. x 0,5 tum. (33 mx 1,2 cm)
36 yd. x 0,75 tum
36 yd. x 1 tum. (33 mx 2,5 cm)
36 yd. x 2 tum. (33 mx 5 cm)
Kvantitet:
16/Cs.
24/Cs.
36/Cs.
48/Cs.
Förpackningsstorlek:
16 rullar
Paket med 24
Paket med 36
Paket med 48
Produktkod. 12833582
Brand: Micronova™ CR1001LBIR
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bestrålad renrumstejp i vinyl, med gummilim, är extremt formbar och idealisk för mediaberedning, batchning, färgkodning och förpackning i kritiska och aseptiska bearbetningsapplikationer.
Bestrålad renrumstejp i vinyl är utformad för att begränsa antalet partiklar och biobelastningar i kritiska och aseptiska bearbetningsapplikationer. Denna extremt formbara tejp är idealisk för att täta böjda och oregelbundna ytor och det syntetiska gummilimmet säkerställer ren skalning från waferpatroner och de flesta renrumsarbetsytor.
  • Bestrålad, ultrabearbetad, tryckkänslig vinyltejp
  • Lågt antal partiklar och biobelastningar
  • Syntetgummilim, säkerställer ren peeling från de flesta ytor
  • Extremt anpassningsbar; tejper och tätningar böjda och oregelbundna ytor
  • Idealisk för batchning, färgkodning, förpackning etc. i aseptiska områden
  • Utmärkt för rena byggområden
  • Kan skrivas på med renrumspenna
  • Renrumsbearbetad och lindad på en plastkärna
  • Levereras med full certifiering av bestrålning och partispårbarhet
  • Individuellt dubbelförpackad
  • Finns i transparent, vit och ljusblå
  • Finns i 1/2, 3/4, 1 och 2 tums bredder
  • Rulllängd: 33 m (36 yd.)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ISO 9001 certifierad anläggning, certifikat om bestrålning, certifikat om överensstämmelse
Typ av lim Gummi
Beläggning Vinyl
Färg Ljusblå
Avsluta Matte
Formatera Tejpa
Material Vinyl
Produkttyp Renrumstejp
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) Plåttätning, märkning och färgkodning i aseptiska miljöer.
Kvantitet 36/Cs.
Temperaturområde (engelska) 59 °F till 77 °F
Temperaturområde (metriskt) 15 °C till 25 °C
Mått (LxB) 36 yd. x 1 tum. (33 mx 2,5 cm)
Längd (engelska) 36 yd.
Längd (metrisk) 33 m
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.4 mm
Bredd (metrisk) tejp 25.4 mm