Läs mer
Ismatec™ Reglo Digitala flerkanalspumpar
Produktkod. p-7182045
Flödeshastighet:
0,0001 till 38 ml/min.
0,0002 till 57 ml/min.
0,0002 till 68 ml/min.
Kanaler:
2
4
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16406649
Brand: Ismatec™ 7801822
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mångsidiga flerkanalspumpar med ett intuitivt pekskärmsgränssnitt för exakt vätsketillförsel med lågt flöde.
  • Kompakta, pumpar för bänk optimerar användarvänlighet, noggrannhet och tillförlitlighet
  • 5 tum (12,7 cm) kapacitiv TFT/RGB-pekskärm för skarp upplösning och bred visningsvinkel
  • Flexibel driftkontroll via skärm, MasterflexLive™ , eller analog fjärrkontroll
  • Kontinuerlig körning, volymdispensering och tidsdispenseringslägen -- batchkontroll och intervall/avstängningstid i volym- och tidslägen
  • Antidropp och hastighetsramp tillgängliga i volymdispenseringsläge– säkerställa noggrannhet och minimera provförluster
  • Kassettpumpmodeller accepterar 3-stoppsslangar för enkel laddning och säker fasthållning
Specifikationer
Kanaler 4
Kontrolltyp Digital variabel hastighet
Visningstyp Pekskärm
Kapslingsklassificering IP31
Flödeshastighet 0,0002 till 57 ml/min.
Maximalt tryck Beroende på rör
Motorhastighet 0,1 till 160 rpm
Reversibel Ja
Extern kontroll Ethernet med RJ45-anslutning USB; 0 till 20 mA, 4 till 20 mA, 0 till 10 V, start/stopp, riktning och fylla via DB-25
Inkluderar Pumpdrivenhet, pumphuvud, kassetter och strömadapter med 6 fot. (1,8 m) strömsladd
Material ABS-plast och aluminium
Antal rullar 8
Mått (L x B x H) 22.1 x 14.7 x 15.7 cm
Elektriska krav 90 till 260 VAC
Spänning 90/260 VAC